벌브 피펫, 마크 2개, AS 등급
공급업체: VWR, part of Avantor
VWR®
612-4783EA 20160 KRW
612-4783 612-4784 612-4776 612-4780 612-4775 612-4778 612-4777 612-4781 612-4779 612-4782
벌브 피펫, 마크 2개, AS 등급
Pipettes Bulb Pipettes
AR-Glas®
  • 전달하도록 교정됨 (TD, Ex)
  • 고 대비 호박색 얼룩의 링 마크와 문자
증명: DIN EN ISO 648
주문 정보: 주문 정보: 주문 정보: 날짜 배치 식별 및 배치 인증서.