버퍼, 염화암모늄, pH 10, Reag. Ph.Eur.
공급업체: VWR Chemicals
85739.290EA 168030 KRW
85739.290
버퍼, 염화암모늄, pH 10, Reag. Ph.Eur.
버퍼 pH Calibration Buffers
시약은 Ph Eur 및 논문 테스트에 사용하도록 특별히 만들어졌습니다. 이 용액은 Ph Eur 시약 품질 성분과 정제수에 대한 Ph Eur 논문 요구 사항을 충족하는 물을 사용하여 Ph Eur 사양의 4.1.1에 따라 생성되었습니다.
  • Ph Eur N 4007300
주문 정보:분석 인증서와 함께 제공됩니다. 보통 주문에 따라 제조됩니다. Customer service팀에 문의해주십시오.