높이가 낮은 3-D rotator waver는 정확한 속도제어와 부드럽고 적은 거품 발생과 3차원 웨이브 모션을 제공합니다. 캐스트 알루미늄 베이스는 내구성과 안정성을 제공하고, 흘림방지 설계로 내부 구성 요소로 유체가 흘러가는 것을 방지합니다. 마이크로프로세서 제어는 전자식 기울기 각도 조정을 통해 장치가 작동하는 동안 사용자가 0 ~ 20°까지 흔들림 각도를 쉽게 조절할 수 있도록 합니다. 정밀한 속도 제어는 최대 1 min⁻¹ 저속으로 부드러운 흔들림 모션을 제공합니다.
- 장치가 작동하는 동안 0 ~ 20°까지 전자 기울기 조정
- LED 디스플레이는 속도, 기울기 각도 및 시간을 동시에 보여줍니다
- 1초~160시간 타이머, 시간이 0에 도달하면 경보음
- 콜드룸, 인큐베이터 및 CO₂ 환경에서 –10 ~ +60 °C에서 사용 가능(최대 80% 상대 습도, 불응축식)
가독성 있는 LED 디스플레이가 있는 터치 패드 컨트롤. 매번 재현 가능하고 정확한 결과를 제공하고 실험실 벤치에서 쉽게 확인할 수 있습니다. 타이머는 경과 시간을 표시하거나, 사용자 정의 제한으로 프로그래밍 된 경우 시간이 0에 도달하면 장치를 차단합니다. 디스플레이는 전원이 꺼진후에도 마지막 설정을 표시합니다. 트레이의 과부화나 장애물을 감지할 때 활성화되는 청각 및 시각 신호를 통해 장치를 보호합니다. 속도 램핑 기능은 튀는 것을 방지하기 위해 원하는 설정점까지 천천히 속도를 높입니다. 이 장치는 대부분의 흄 후드(hume hood) 및 인큐베이터에 맞으며 혈액 샘플, DNA 추출, 블로팅 기술 및 일반 분야에 적합합니다.
납품 정보: 페트리 접시를 지지하기에 적합한 299×222 mm 미끄럼 방지 매트가 함께 제공됩니다. 스태킹 트레이는 별도로 주문해야 합니다.
주의: 참고: 최고 속도/기울기 각도는 무겁거나 불균형한 하중이 있는 경우 다를 수 있습니다.
트레이를 중심으로 합니다.