압축 공기용 에어 샘플러, SAS Super Pinocchio II
공급업체: VWR, part of Avantor
SAS Super
710-0950EA 0 KRW
710-0950 710-0951 710-0955 710-0949
압축 공기용 에어 샘플러, SAS Super Pinocchio II
샘플러 Air Samplers
SAS Super Pinocchio II 는 클린룸에서 사용되는 압축 공기 및 가스의 퀄리티를 테스트하기 위한 미생물 밀착 샘플러입니다. 압축 공기원이 연결되고 유량계가 요구하는 유량을 달성하도록 조절됩니다.
  • 완전히 운반가능
  • 55 mm 콘택트 플레이트 (RODAC) 및 90 mm 표준 페트리 디쉬
  • 필요한 총 샘플량을 얻기 위한 샘플링 기간
증명: IQ, OQ, PQ 문서 제공.
납품 정보: 연결부, 공기 유량계, 압력 게이지, 플레이트 하우징의 깔때기 헤드로 구성된 독립된 장치