VP 220은 오일 펌프를 사용하지 않고 까다로운 증발에 필요한 강력한 진공을 제공하는 회전증발기에 적합합니다. VP 220에는 유기 용매의 증류를 위한 정밀한 제어 기능과 활성적인 증기와 가스를 취급하는 분야를 의미하는 AVM(Advanced Vapor Management)이 내장되어 있습니다. VP 220은 아세톤 및 에탄올과 같은 낮은 끓는점의 용매의 회전 증발에 특히 효과적이며 35 °C에서 DMF를 신속하게 제거할 수 있습니다. 펌프 부품은 모두 PTFE 및 Kalrez와 같은 부식 방지 재료로 만들어져 활성적인 증기를 처리하고 진공 조정과 함께 증발 프로세스가 최적화됩니다. 진공 조정을 사용하여 증발 플라스크에 기포가 형성될 때까지 진공을 높인 다음 약간 낮춥니다. 부딪히거나 거품이 생길 때 빠르게 반응할 수 있도록 진공 상태를 줄입니다.
- 견고하고 강력한 다이어프램 기술
- 컴팩트한 디자인, 가벼운 휴대성
- 강력한 내화학성 다이어프램 펌프
- 증발 속도를 제어하는 조정 가능한 진공
- 유지 보수가 거의 없어 소유 비용이 절감되고 생산성 향상
납품 정보: EU-, UK-, CH-플러그와 사용 설명서가 함께 제공됩니다.