Methyl orange ACS
공급업체: VWR Chemicals
Danger
동의어: Methyl orange sodium saltHelianthine
0596-100GEA 232750 KRW
0596-100G 0596-25G
Methyl orange ACS
Methyl orange
포뮬러: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
끊는점: ~ 90 °C (1013 hPa)
녹는점: ? 300 °C
밀도: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
인화점: 38 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00007502
CAS 번호: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck 색인: 12,06180
Order Now
사양 테스트 결과
Clarity of Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 3.2 – 4.4) Pass