n-Hexadecane ≥87%, Technical Grade
공급업체: VWR Chemicals
Danger
J202-500MLEA 1015850 KRW
J202-500ML J202-100ML
n-Hexadecane ≥87%, Technical Grade
n-Hexadecane
포뮬러: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
MW: 226,45 g/mol
끊는점: 287 °C (1013 hPa)
녹는점: 18 °C
밀도: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
인화점: 135 °C (closed cup)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00008998
CAS 번호: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
UN: 0000
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/32/736932.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Appearance @11°C (60 sec) Colorless liquid.
Appearance @20°C Colorless liquid
Purity ≥87 %
UV Scan 400-800nm ≤0.15