Calcium hydroxide
공급업체: VWR Chemicals
Danger
N883-500GEA 198480 KRW
N883-500G
Calcium hydroxide
Calcium hydroxide
포뮬러: Ca(OH)₂
MW: 74,09 g/mol
녹는점: 550 °C
밀도: 2,24 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00010901
CAS 번호: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck 색인: 13,01675
Order Now
사양 테스트 결과
Calcium Carbonate {CaCO3} 15%
Calcium Hydroxide {Ca(OH)2} 83 %