Deuterium cylinder, emptied/unwashed
공급업체: VWR Chemicals
Danger
600322F.EMPTYEA 0 KRW
600322F.EMPTY
Deuterium cylinder, emptied/unwashed
Deuterium cylinder, emptied/unwashed
포뮬러: D₂
보관 온도: Ambient
CAS 번호: 7782-39-0
EINECS: 231-952-7
UN: 1957
ADR: 2,
Merck 색인: 12,02983