Downstream Process Intensification with Novel Chromatography Resins for Enhanced Monoclonal Antibody Purification
Friday, 18th December, 2020
11:00 to 11:30 KST (Korea standard time)
Register
아반토의 브랜드 중 하나인 J.T. Baker의 새로운 Protein A 크로마토그래피 레진인 PROchievA는 다운스트림 공정 중 정제 공정에서 항체 의약품의 생산 효율을 높이는데 최적화되어 있습니다.
본 웨비나에서는 중요한 불순물을 제거하는 동시에 처리량을 크게 향상시킬 수 있는 mAb 다운스트림 정제 공정에 대해 설명드릴 예정입니다. 공정 접근법에는 (1) 사전 흡수 여과 기술 및 (2) 완충 첨가제가 있습니다. 60g / L 이상의 높은 동적 결합 능력을 가진 PROchievA와 사전 흡수 여과 기술을 사용하여 전체 공정 시간을 줄이면서 순도가 향상된 항체를 얻을 수 있으며, 또한 공정 크로마토그래피 중에 선별 첨가제를 사용하여 숙주 세포 단백질 불순물 및 응집체를 제거하여 표적 항체 선택성을 향상시킬 수 있습니다.