VWR® square media bottle 제품군
소중한 샘플을 안전하게 보관, 이동할 수 있는 가볍고 견고한 사각 배지병
제품 구입 문의
배지 용액시약바이오 샘플 및 버퍼에 이르기까지 VWR® square media bottle극한의 환경 하에서도 연구원들의 까다로운 액체 샘플 관리 니즈들을 충족합니다.
  • 액체 유출 방지를 위한 혁신적 설계  
  • PETG, PET, PC 등 다양한 용기 소재 선택 가능
  • 30ml에서 대용량 20L까지 폭넓은 용량 옵션
  • 감마선 조사 멸균(SAL 10-6) 옵션 제공
  • 밴치탑 공간 효율을 극대화할 수 있는 사각형 디자인
주요 제품 리스트
VWR® PETG square media bottles
  • 타 소재 대비 깨질 위험이 낮음
  • -70 °C까지의 온도에서도 샘플 보관 가능
  • 2L 제품에는 인체공학적 손잡이 적용
VWR® Polycarbonate square media bottles
  • 100% 버진 PC 소재로 제작
  • 우수한 내화학성
  • -130 °C까지의 극저온 환경에서도 사용 가능
VWR® square media biotainer canisters
  • 5L부터 20L까지 대용량 액체 보관 및 이동 솔루션
  • PETG, PET, PC 중 선택 가능
  • 안전한 이동을 위해 표면에 그립 영역 제공
제품 안내 동영상 보기
제품 관련 전문가와의 상담이 필요한가요?
  • 아반토 전문가와의 상담을 통해 귀하의 실험실 니즈에 최적화된 솔루션을 제안받으실 수 있습니다.
제품 구입 문의