VWR Liquid Handling Solutions
VWR Liquid Handling
전 세계 전문가들이 선택한믿을 수 있는 품질
VWR은 완벽한 liquid handling 솔루션을 제공합니다
  • 일관되고 신뢰가 가는 성능
  • 모든 실험 분야를 포괄할 수 있는 광범위한 제품 라인
  • 친환경적이고 혁신적인 포장 디자인과 재활용 가능한 제품
제품 문의하기
VWR Liquid Handling 제품군
VWR ® PHP Pipette, Single/Multi Channel
고성능 자석이 장착된 정밀 피스톤 시스템으로 연구원들의 손목 피로도를 획기적으로 낮추고 정확성을 향상시킨 수동 피펫 제품군.
  • 적은 힘이 사용되도록 설계된 스프링 및 seal 디자인
  • 적절한 무게 분산을 통한 인체 공학적 디자인
  • 설정 용량 고정 장치
  • ISO 17025에 속한 ISO 8655-6에 의해 교정된 피펫
  • 화학 부식 및 물리적 충격에 내구성이 뛰어난 재료 사용
  • 크고 직관적인 4자리 숫자 디스플레이
  • 손쉬운 자체 교정 및 청소
  • 쉬운 식별을 위한 컬러 코딩
  • 내구성이 뛰어난 PVDF 팁 콘 
제품 자세히 보기
VWR® Electronic Pipette, Single/Multi Channel
인체공학적 디자인과 높은 전력 효율로 장시간 반복적인 피펫팅 업무도 정확하고 신속하게 수행할 수 있도록 도와드립니다.
  • 2시간 충전 후 5시간 연속 사용이 가능한 고효율 배터리
  • 대화면 디스플레이 화면
  • 5가지 자동 피펫팅 모드 지원
  • 최대 3가지 사용자 피펫팅 모드 저장 후 자동 실행
  • 자동 충전 거치대 옵션 선택 가능
제품 자세히 보기
VWR® Pipette Tips
미국 FDA 승인을 얻은 고품질 PP(polypropylene) 소재로 제작된 VWR 피펫팁 제품군은 높은 투명성과 정확한 용량 표시를 지원하며, 다양한 피펫 기기들과 호환됩니다.
  • USFDA 승인된 virgin PP로 제조
  • 최소한의 로딩과 압력으로도 균일한 분주 가능
  • DNAse, RNAse 및 Endotoxin free
  • Volume 확인용 눈금 포함
  • 100K 클린룸 시설에서 자동화된 공정 하에 제작
  • 다양한 부피, 모양 포장 및 특성 (낮은 유지율, 필터)
제품 자세히 보기
VWR® Bottle-top Dispenser
높은 정확성과 안정적인 분주를 제공합니다. 또한 최신 디자인 적용으로 사용하기 용이하며, 쉽게 분리할 수 있습니다.
  • 손쉬운 분해 과정으로 간편한 세척 가능
  • 한 손으로 분주 가능한 인체공학적 디자인 
  • 170mm~300mm까지 다양한 병 높이와 호환되는 튜브
  • 우발적인 시약 유출 방지를 위한 견고한 장금 장치
  • 편리한 볼륨 설정 및 재조정 기능
  • 360° 회전 분주기로 장비 이동없이 실험 가능
  • 높은 호환성을 자랑하는 용기 아답터
제품 자세히 보기
VWR® PCR Strip Tubes
이상적인 열 전달 및 높은 재현성을 위해 섬세하게 제작된 VWR PCR strip tube(PCR 스트립) 제품군은 대부분의 PCR 기기들과 호환되며 광범위한 어플리케이션에 대응할 수 있도록 다양한 옵션들을 제공합니다.
  • 실시간 PCR에서 높은 재현성을 구현하기 위한 얇고 균일한 벽
  • 연결된 캡, 개별 분리 가능 캡, 돔형 캡 등 선택 가능
  • PCR 억제 인자 제거 및 무독성 처리
  • Dnase/RNase/Human DNA free
  • PCR 및 qPCR의 광범위한 어플리케이션에서 사용 가능
제품 자세히 보기