VWR 실험용 장갑
VWR 실험용 장갑
'안전'은 헌신적인 노력과 열정으로
새로운 발견에 도전하는
연구원 분들을 위한 아반토의 약속입니다.
왜 VWR 실험용 장갑이여야 할까요?
하나. 화학약품으로부터 손을 안전하게 보호합니다.
- FDA 승인 수치인 AQL 2.5보다 우수한 AQL 1.5의 보호력
- 뛰어난 신축성과 함께 마모에 강한 내구성
- 작업 종류/ 피부 조건에 따라 선택할 수 있는 다양한 제품군
둘. 사용자 입장에서 수차례 더 고민하여 만들었습니다.
- 분말 제거 (Powder free)
- 미끄럼방지 텍스쳐 적용
- 소매 부분 비드 처리로 흘러내림 방지
VWR 실험용 장갑 제품군
Extra Light 니트릴 장갑
- 매우 얇고 섬세한 촉감 및 편안한 착용성 제공
- 비멸균 처리의 양손잡이 장갑
- 손가락 끝 테스쳐 적용으로 탁월한 그립감
- EN 374, EN 420, EN 455; Cat. Ⅲ; AQL 1.5
- 식품류 취급 인가
니트릴 롱장갑
- 길이가 길며 가볍고 내구성이 좋아 화학 작업에 적합
- 니트릴 재질로 되어 있어 라텍스 알러지 예방
- 손목부의 섬세한 롤링 마감으로 파손 방지
- EN 374, EN 455; Cat. Ⅲ; AQL 1.5
- 식품류 취급 인가
니트릴 장갑
- 안정적인 두께와 텍스쳐 처리로 실험 안전성 확보
- 화학용매, 지방물질에 대한 높은 내구성
- 습기가 있는 제품을 잡았을 때에도 우수한 그립감 유지
- EN 374, EN 455; Cat. Ⅲ; AQL 1.5
- 식품류 취급 인가 (food regulation 1935/2004)
라텍스 장갑
- 천연 라텍스 소재의 일회용 장갑
- 양손 구분 없이 우수한 착용감
- 프릴레이트 및 유연제 미함유
- EN 374, EN 455; Cat. Ⅲ; AQL 1.5
- 식품류 취급 인가