VWR Sterile Cleanroom Solution
VWR 무균실 솔루션
오염으로부터 무균실의 깨끗한 환경을 유지하는 것은 성공적인 연구결과를 위한 핵심입니다.
How to keep sterile cleanroom free from contamination
Tuesday, 17th August , 2021
11:00 to 11:30 KST(Korea standard time)
VWR Cleanroom Solution 제품군
멸균 일회용 VWR Cleanroom overalls 편리한 착용으로 예방하는 오염
- 바운드 솔기(bound seams)가 있는 60g의 흰색 SMS 패브릭
- 손목, 발목 및 등 부분에 신축성이 있어 보호력이 향상되고 쉬운 착용 가능
- 양방향 지퍼
- 엄지 고리가 있는 래글런 소매 (latex free)
- 개별 실험복은 개봉이 용이한 비닐백으로 이중 포장
- PPE Cat III Type 5 및 6 인증
멸균 일회용 VWR Shoe Cover 미끄럼 방지로 작업자 안전 확보
- 접착된 이음새
- 안전한 착용감을 위한 탄성 밴드
- 미끄럼 방지 밑창
- 10⁻⁶의 SAL (Sterility Assurance Level)
VWR Cleanroom 멸균 와이퍼
무균실 청결 유지
- 100% 이중 폴리에스터 필라멘트 섬유
- Class I, ISO3 환경에 이상적
- 우수한 먼지 제거 효과
- 실리콘, 아미드 및 DOP와 같은 유기 오염 물질 없음
- 낮은 입자 방출
- 레이저 컷팅
VWR 클린룸 멸균 와이퍼 강한 멸균처리 및 우수한 흡습성으로 제약 생산 및 하이테크 공정 장비 관리 지원
- 100% 이중 폴리에스터 필라멘트 섬유
- ISO 4 클린룸 환경에서 세척 및 포장됨
- ISO 4 이상의 환경에 이상적
- 우수한 먼지 제거 효과 및 흡습성
- 실리콘, 아미드 및 DOP와 같은 유기 오염 물질 없음
- 가장자리 보풀 제거를 위해 프리미엄 실링 처리된 테두리
- 낮은 입자 방출
- 초음파를 이용한 포장 밀봉
VWR 클린룸 밀대용 멸균 와이퍼 무균실 바닥, 천장 및 벽 청소를 위한 멸균 와이퍼
- 100% 이중 폴리에스터 필라멘트 섬유
- 밀대에 장착하기에 이상적인 사이즈
- ISO 4 클린룸 환경에서 세척 및 포장됨
- ISO 4 이상의 환경에 이상적
- 우수한 먼지 제거 효과 및 흡습성
- 실리콘, 아미드 및 DOP와 같은 유기 오염 물질 없음
- 가장자리 보풀 제거를 위해 프리미엄 실링 처리된 테두리
- 낮은 입자 방출
- 초음파를 이용한 포장 밀봉