VWR Centrifuges
VWR 원심분리기
고객이 신뢰하는 성능
VWR 원심분리기를 선택해야 하는 이유
- 폭넓은 어플리케이션을 지원하는 다양한 제품 포트폴리오
- 전문가들을 위한 기기의 정확하고 높은 재현성
- 긴 제품 수명을 위한 견고한 설계
VWR Centrifuges 제품군
Versatile Lab Genius
15가지 로터 옵션 장착이 가능한 강력한 벤치탑 원심분리기
- 최대 작동 속도 4,500 RPM
- 마이크로프로세서 제어
- 직관적인 인터페이스
- 뚜껑 잠금 안전 기능
- 원터치 전환 기능
- 초고속 원심 분리에 특화된 단축 스핀 기능
- 램프 및 브레이크 속도 조정 가능
- 오토 클레이브 가능한 다양한 로터 선택 옵션
Compact Universal Lab Centrifuge
일관된 정확도와 정밀한 성능의 소형 범용 원심분리기
- 최대 작동 속도 15,000 RPM
- 마이크로프로세서 제어
- 직관적인 인터페이스
- 불균형 감지 및 뚜껑 잠금 안전 기능
- 자동 로터 감지 기능
- 원터치 전환 기능
- 초고속 원심분리에 특화된 단축 스핀 기능
- 램프 및 브레이크 속도 조절 가능
Smart Personal Centrifuge with a microprocessor
디지털 캘리브레이션이 가능한 개인용 마이크로원심분리기
- 최대 작동 속도 6,000 RPM
- 전자식 제동 시스템 – 리드 오픈 시 정지
- 뛰어난 내구성
- 마이크로프로세서 제어
- 사용자에 의한 디지털 캘리브레이션 기능
- 저발열 및 저소음 작동
- 컴팩트한 벤치탑 사이즈 – 흄후드/ 콜드룸에서 사용 적합
High Speed Micro Centrifuge with a microprocessor & brushless motor
강력한 BLDC 모터와 향상된 기류 설계 기능이 있는 마이크로원심분리기
- 최대 작동 속도 15,000 RPM
- BLDC 모터 장착
- 마이크로프로세서 제어
- 헤마토클릿 로터, PCR 스트립 로터와 호환 가능
- 원터치 전환 기능
- 개선된 기류 설계 - 발열량 및 소음 감소, 샘플 안정성 향상
- 컴팩트한 벤치탑 사이즈 – 흄후드/ 콜드룸에서 사용 적합
- 타이머 설정 (1-99분) 및 반복 기능
Refrigerated High Speed Micro Centrifuge
4℃ 급속 냉각 모드 기능이 있는 냉장 고속 마이크로원심분리기
- 최대 작동 속도 15,000 RPM
- BLDC 모터 장착
- 마이크로프로세서 제어
- 타이머 설정 (30초-999분) 및 반복 기능
- 온도 조절 기능
- 냉장 최대 지원
- 최대 작동 속도에서도 40℃ 온도 유지
- 4℃ 급속 냉각 모드
- 대형 백라이트 LCD 디스플레이
- 사용자 정의 프로그램 기능 (최대 4회선x99 프로그램
- 로터 선택 가능 – 스윙형, 고정형
MiniStar Microcentrifuge
낮은 중력을 필요로 하는 애플리케이션용 마이크로원심분리기
- 최대 작동 속도 6,000 RPM
- 신속 분리 로터
- 간편하게 원심분리기의 뚜껑을 개폐하여 실행 및 중지
- 최대 8개의 개별 1,5/2,0 ml 플라스틱 미세 원심분리 튜브 회전 로터
- 최대 32개의 개별 0,2ml 튜브 수용
- 미세 여과, 세포 분리, 빠른 스핀 다운이 필요 시 사용
PCR Plate Centrifuge II
PCR 마이크로 플레이트 내 용액을 효과적으로 원심분리하는 제품
- 최대 작동 속도 2,800 RPM
- 2개 PCR 플레이트 동시 장착 가능
- 디지털 디스플레이 장착
- 컴팩트한 사이즈
- 상단 안전 잠금 장치
- 전자 제동 시스템
- USB 제공 (제품 메뉴얼 포함)
- 0.2ml PCR 튜브 스트립 및 튜브 어댑터 별도 구입 가능
Mini Centrifuge
신속하고 간편하게 마이크로뷰트와 PCR 스트립 내 물질을 분리할 수 있는 제품
- 최대 작동 속도 7,500rpm / 3,200xg 회전력
- 별도 장비 없이 신속한 로터 장착/분리 가능
- 즉각 감속 반응 속도
- 안정적인 회전력
- 로터 제공
- 1.5ml / 2.0ml 튜브 8개 장착 가능형
- 0.2ml*8 사이즈 PCR 스트립 4개 장착 가능형