VWR 셀 컬쳐 제품
VWR Cell Culture 제품을 선택해야 하는 이유!
VWR Cell Culture 제품들은
- 플라즈마 처리되어 일정한 세포 부착(cell adhesion), spreading 및 성장을 보장해줍니다.
- Class 100 Cleanroom 환경에서 제조되었습니다 (100% USP VI crystal virgin polystyrene, 감마선 조사로 10-6 멸균 처리)
- Non-pyrogenic 인증되었습니다 (endotoxin unit < 0.5 EU/ml 이하 검출)
VWR Cell Culture 제품군
VWR® Cell Culture Flask
VWR 셀 컬쳐 플라스크는 세포 성장에 최적화되었습니다.
- 혁신적인 앵글 넥 설계로 피펫과 셀 스크래퍼 (cell scraper)의 접근 용이
- 상부 삼각형과 넓은 베이스 모양으로 안정성 향상
- 쉬운 표기를 위한 목 주위 필기 영역
- 재밀봉 가능한 포장백에 포장되어 플라스크를 똑바로 세울 수 있게 되어 있고 오염의 위험을 줄여줌
- 추적성을 위해 배치 넘버 표시
VWR®, Cell Chamber
VWR® 셀 챔버는 의료용 GPPS(범용 폴리스티렌)로 제작되고 통풍 캡이 있어 대규모 세포 배양에 적합합니다.
- 쉬운 스케일 업을 위해 1-, 2-, 5- 및 10- 트레이 버전으로 사용 가능
- 최적의 세포 부착 및 성장을 위한 표면 처리
- 소수성 멤브레인 (구멍 크기 0,22 µm)은 가스 교환 중 잠재적인 오염을 방지
- 사이토카인 및 성장인자를 흡수하지 않으며, 기존의 트립신 다이제스쳔 방법에 의한 세포 수확 가능
- 방사선 조사에 의해 멸균됨
- DNase/RNase free, 비발열성
VWR® Tissue Culture Dishes
VWR 세포 배양 접시는 3가지 표면 처리 옵션으로 제공됩니다.
- 평평한 바닥, 균일한 벽 두께로 찌그러짐이 없는 바닥 보장
- 광학적으로 투명하여 현미경 관찰에 적합
- 표면이 매끄럽고 줄무늬 자국이 없어 세포 성장 면적 최대화
- 감마선 조사로 멸균되어 (SAL 10-6 ) Dnase, Rnase가 없으며 non-pyrogenic 인증
VWR® Multi-Well Cell Culture Plates
세포 부착이 더 잘되게 설계되었습니다.
- 균일한 웰(well) 볼륨으로 동일한 배양 표면 면적 보장
- 웰을 잘 덮어줄 수 있게 뚜껑에 균일한 링이 포함되어 증발을 줄여줌
- 단일 위치의 뚜껑으로 오염 및 취급 부주의의 위험 감소
- 영숫자 코드가 있는 웰(well)로 각 웰의 처리(treatment)를 쉽게 식별 가능
- 개봉하기 쉬운 종이/플라스틱 팩에 개별 포장
VWR® Cell Scraper
세포를 긁어 내고 수집하는 과정을 보다 쉽고 편리하게 하도록 특별히 제작되었습니다. 두 가지 블레이드 형태 옵션으로 제공됩니다: 플라스크용 스크래퍼, 디시에서 자라는 세포 (줄기 세포)를 수집하기 위한 리프터.
- ABS의 크로스 립 핸들로 제품의 강성을 높이고 세포를 수집하는 동안 컨트롤을 더 용이하게 함
- TPE의 얇고 유연한 블레이드로 셀 손상 방지
- 개별 포장으로 제공
- 감마선 조사로 멸균
- Non-pyrogenic
VWR® Serological Pipettes, Premium Line
PS, 투명, 눈금, 비 멸균 또는 멸균 옵션. 액체 취급용 일회용 피펫은 USP Class VI에 따라 GPPS (일반 폴리스티렌)로 만들어졌습니다.또한 Class 100 000 클린룸 환경에서 EN ISO 13485:2003 및 ISO 9001:2008 품질 관리 시스템하에 제조되었습니다.
- Dnase, Rnase가 없으며 non-pyrogenic, non cytotoxic 및 non haemolytic 인증
- BSE/TSE의 기준을 충족하며 라텍스 소재가 포함되지 않음
- ±2% 이내의 정확한 분주를 위해 눈금이 교정됨
- 부피에 따라 색상으로 구분됨
- 멸균 피펫: 감마선 조사에 의한 멸균 처리: SAL 10-6 (ISO 11137)
- 추적성을 위해 배치 넘버 표시
VWR®, Bottle-top Vacuum Filtration Systems, PES
PS 깔때기 및 컬렉션 리저버(collection reservoir). 세포 배양 배지, 완충액 또는 기타 생물학적 유체를 포함한 수용액의 진공 여과용 시스템.
- 제품 별 lot 번호로 추적성 용이
- 여과가 완료되면, 필요할 때까지 용액을 컬렉션 리저버에 저장합니다.
- 비발열성, 비세포독성
VWR®, Bottle-top Vacuum Filtration Systems, PVDF, SFCA, nylon
이 진공 필터장치는 대용량 샘플의 분리 및 정제에 매우 실용적입니다
- 리저버(reservoir) 병 뚜껑의 큰 널
- 효율적이고 안정적인 주입을 위한 넓고 쉽게 접근할 수 있는 병 입구
- 눈금 새겨짐
- 인체공학적으로 설계된 측벽 및 칼라(collar)
- 호스 커넥터는 여러 호스 직경에 맞출 수 있습니다.
- 전자선 조사로 멸균됨
- 비발열성
VWR®, PC Erlenmeyer Shaker Flask
VWR PC 삼각 쉐이커 플라스크는 탁월한 광학적 선명도와 기계적 강도를 제공합니다. 쉐이커 배양 분야 및 보관에 적합합니다.
- 온도 범위: –80 ~ +121 °C
- PC 소재로 낙하시 깨질 확률이 낮음
- 정확도를 위한 몰딩 눈금
- 멸균을 보장하고 누출을 방지하면서 지속적인 가스 교환을 위한 통풍 캡 옵션
- 비세포독성, Dnase/Rnase 없음, 비발열성
- 방사선 조사 SAL10-6(ISO11137)로 멸균
VWR®, PC Erlenmeyer Shaker Flasks, Baffled Bottom
배플형 디자인으로 샘플을 효율적으로 혼합하고 가스 교환 효율이 향상됩니다.
- 온도 범위: –80 ~ +120 °C
- PC소재로 낙하시 깨질 확률이 낮음
- 정확도를 위한 몰딩 눈금
- 멸균을 보장하고 누출을 방지하면서 지속적인 가스 교환을 위한 통풍 캡 옵션
- 편의성을 위해 몰드인 1/3 fill 라인을 바탕으로 한 독특한 배플 디자인
- 비세포독성, Dnase/Rnase 없음, 비발열성
- 방사선 조사 SAL10-6(ISO11137)로 멸균
VWR®, Cryovials
모든 냉동 보존 애플리케이션에서 샘플을 냉동 보관할 수 있도록 설계된 해당 바이알은 와셔가 있는 내부 스레드 또는 외부 스레드가 특징입니다.
- –196°C까지의 온도에 견딜 수 있도록 폴리프로필렌으로 제작
- 클린룸 환경(Class 10,000)에서 제조
- RNase, DNase 및 Pyrogen 프리
- 바이알에 쉽게 표시할 수 있는 푸른색 눈금과 흰색 쓰기 영역
- 내부 바이알에는 안전한 밀봉을 위해 washer 가 포함되어있음
- 2ml 의 2D 코딩된 바이알은 자립가능
- 바이알은 insert를 사용해 색상으로 구분가능
- 멸균 (감마선 조사)
- Cap material: HDPE
VWR®, Cryo Boxes
크라이오 박스는 –196°C까지 저장하기에 적합합니다.
- –196°C까지 저장 온도에 적합
- 다양한 색상 옵션으로 제공
- 뚜껑에 코딩을 위한 그리드 옵션
- 투명한 뚜껑 소재