VWR benchtop equipment
귀하의 밴치탑 효율성을 높여드립니다.
인체공학적 디자인과 높은 재현성으로전문가들이 신뢰하며 사용하는 실험 기기 제품군
VWR 실험기기들을 선택해야 하는 이유!
- 연구원으로부터의 개선 사항을 철저하고 지속적으로 반영한 고품질 솔루션
- 국제 산업 표준에 적합한 엄격한 제조 공정 및 품질 테스트를 통한 제품 출시
- 인체공학적 디자인과 혁신적인 기능 적용으로 벤치탑 실험 효율성 극대화
- 구입 후 1년 간 제품 이상 시 당사 엔지니어를 통한 철저한 고객 지원 (보증 기간 연장 상품 구입 가능)
카테고리 별 주요 제품 소개
밴치탑 원심분리기 (Benchtop Centrifuge)
- BLDC 모터 장착으로 정숙하고 안정적인 성능
- 직관적인 사용자 환경 제공으로 쉽고 빠른 설정 가능
- 원터치로 RPM과 RCF 전환 가능
냉각/가열 인큐베이터 (Cooling/Heating Incubator)
- -15 ℃에서부터 60 ℃까지의 폭넓은 온도
- 제어 정확한 온도 측정을 위한 PT-1000 프로브 센서 장착
- 내부 전원 콘센트가 있어 믹서 또는 쉐이커 작동 가능