J.T.Baker® Viral Inactivation Solution
고순도 및 고품질의 바이러스 억제 솔루션
J.T.Baker® Viral Inactivation Solution을 사용하여 바이러스 억제 효율을 향상시키고 단백질 공정에서 불순물의 간섭을 최소화하세요. 이 간편한 휘발성 계면활성제는 cGMP 품질 및 규제 준수를 유지하면서 환경규제 REACH를 준수하는 환경친화적 제품입니다.
다운스트림 공정 효율 극대화 및 위험 최소화
아반토에서 새롭게 출시한 J.T.Baker® Viral Inactivation Solution은 Protein A 포획 단계 이전에 남아있는 바이러스를 비활성화하거나 파괴하는 데 효과적이고 빠르게 분해되는 계면활성제 성분입니다. 다양한 분자 범위에서 호환되며, 단백질 품질을 유지한 채 다운스트림 공정 단계에서의 바이러스 간섭 부담을 줄여 오염 위험을 최소화합니다.
J.T.Baker® Viral Inactivation Solution은 Triton X-100과 유사한 바이러스 제거 효과를 제공하며 처리 과정을 간소화시켜주어 다운스트림 공정 효율성을 높여줍니다.
- 다운스트림 공정 단계에서 단백질 품질에 영향을 미치지 않는 고순도 용액으로 바이러스 부담을 감소시킵니다.
- 산업 표준을 충족하는 바이러스 제거 효과를 제공하면서, REACH 환경 규제를 준수하며 빠르게 진행됩니다.
- 단백질 불순물을 효과적으로 관리하고 다운스트림 단위 작업과 호환되어 성능 면에서 큰 이점을 제공합니다.
- mAbs의 품질, 활성 및 안정성을 유지하면서 낮은 pH에서 바이러스를 비활성화하는 더 나은 대안을 제공합니다.
단백질 포획 단계 이전에 계면활성제 기반의 바이러스 비활성화를 도입하여 다운스트림 공정에서의 바이러스 부담을 감소시키고 환경 문제를 해결합니다.
- 이 고순도의 J.T.Baker® Viral Inactivation Solution은 단백질 품질에 영향을 주지 않고, 목표 단백질과 후속 정제 단계와의 호환성을 보장하여 공정 수율을 높입니다.
- 빠르게 분해되는 이 용액은 Triton X-100의 대안으로 사용하기 간편하며, 위험 물질 목록에 포함되지 않아 목표 단백질의 품질과 안정성을 유지합니다.
- cGMP 준비 프로세스를 구축하기 위한 고순도의 제품 품질을 제공합니다.
- 아반토는 공정 승인 및 장비 청소 확인을 위해 유효성 검증을 위한 활성 성분 감지 분석 기법을 제공합니다.
거품 및 점성 처리의 어려움을 최소화하고 필요한 세정제 양이 적어 비용, 시간 및 노동력을 절약하며, 바이러스 비활성화 버퍼 준비가 따로 필요하지 않습니다.
- 거품 높이와 점성이 낮아서 공정에 따른 어려움을 최소화하고 순환 체계를 용이하게 만들어 엔지니어링 문제가 줄어듭니다.
- 필요한 계면활성제 양이 줄여 공정 효율을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.
- 여과된 바로 사용가능한 용액이 편리한 포장으로 제공되어 준비 시간과 위험이 감소합니다.
- 실온에서 저장 및 운송이 가능하여 창고 관리가 간편하며, 전 세계 공급 네트워크는 안정성을 보장합니다.
효율성
다양한 생물 분자 및 후속 정제 단계에 호환되는 효과적인 바이러스 제거
품질 및 위험 완화
단백질 품질에 영향을 주지 않으면서 오염 위험을 최소화하여 cGMP 품질을 유지합니다.
지속가능성
세제 양을 줄이고 쉽게 분해되는 J.T.Baker® Viral Inactivation Solution은 아반토의 지속가능성을 보여주는 좋은 사례입니다.
전문지식
아반토와 함께 정제 공정의 효율성을 향상시키고 잠재력을 최대한으로 발휘하세요.
J.T.Baker® Viral Inactivation Solution
바이러스 비활성화에 대한 지속가능한 해결책을 찾고 있나요?
효율성, 호환성 및 규제 준수와 환경문제를 개선할 수 있는 더 안전한 선택을 하세요.
다운스트림 공정에서 바이러스 제거 프로세스의 효율성을 극대화하세요.