펌프 및 유체 이송 시스템에 맞는 튜빙 선택 가이드
펌프에 맞는 올바른 튜빙을 선택하는 것은 전반적인 유체 이송 시스템을 구축하기 위한 핵심입니다. 선택하기 전에 화학적 호환성, 작동 온도, 압력, 필요한 규제 승인, 튜빙의 가스 투과성, 세척/살균 요구 사항 등 애플리케이션의 모든 측면을 고려해야 합니다.
애플리케이션에 적합한 튜빙을 선택하시려면 아래의 "튜빙 선택 가이드"를 활용하십시오. 아래 표의 화학적 호환성 가이드 및 내화학성 요약은 가이드라인이며, 내화학성 및 튜빙 마모는 용도에 따라 달라질 수 있습니다. 상시로 실제 조건에서 선택한 튜빙을 테스트하시는 것을 권장드립니다.
펌프 및 유체 취급에 적합한 튜빙을 결정하는 것을 도와드립니다. 아래에서 화학 분류 및 제제에 대해 자세히 알아보십시오.
내화학성 분류
A: 30일간 지속적으로 노출되어도 손상이 없습니다.
B: 30일간 지속적으로 노출된 후 손상이 거의 없거나 전혀 없습니다.
C: 7일간 지속적으로 노출된 후 균열, 크러쉬, 강도 손실, 변색, 연화 또는 팽창이 발생할 수 있습니다. 연화와 팽창은 경우에 따라 가역적일 수 있습니다.
D: 계속 사용하지 않는 것이 좋습니다. 즉각적인 손상이 발생할 수 있습니다.
"_": 테스트 데이터가 존재하지 않거나 해당되지 않습니다.
조성 작동
온도
레진
인증
경도계 화학 물질 내성 요약 투과성 (대략적)†
단위: {cc-mmsec-cm2-cm Hg } x 10-10
약산 강산 약염기 강염기 오존 자외선 CO2 H2 O2 N2
Bev-A-Line® IV -60-160°F
(-51-71°C)
FDA, USP, USDA 80 (D) B D B B D
Bev-A-Line® V -60-200°F
(-51-93°C)*
National Formulary 80 (D) B B B B D
Bev-A-Line® XX -60-160°F
(-51-71°C)
FDA*, NSF* 55 (D) C D C D C A
C-FLEX® -100-275°F
(-73-135°C)
FDA, USP, USDA, GMP 50 (A) A A A A B 150
Chemfluor® 367 -400-450°F
(-240-260°C)
FDA 58 (A) A A A A A
구리 -60-400°F
(-53-204°C)
없음 D D C C A A
EPDM 식품 등급;
PTFE 라이닝;
와이어 강화
-40-300°F
(-40-148°C)
FDA, USDA, 3A A B A A
ETFE -150-302°F
(-101-150°C)
GMP 75 (D) A A A A A A
FEP -454-400°F
(-270-205°C)
FDA, USP, GMP 55 (D) A A A A A A 5.9 1.3 14 2.0
천연고무 -15-158°F
(-26-70°C)
GMP 35 (A) A D A B C D 1311 492 307 118
Hypalon® 40-220°F
(4-104°C)
없음 70 (D) A
Kynar® -40-260°F
(-40-127°C)
FDA, USP, USDA 80 (D) A A A A A A
MFA -103-482°F
(-75-250°C)
USP 59 (D) A A A A A A
Norprene® -75-275°F
(-60-135°C)
GMP 61 (A) A B A C A B 1200 80 200
식품 등급 Norprene® -60-275°F
(-51-135°C)
FDA, NSF, GMP 61 (A) A B A C A B 1200 80 200
Norprene® 압력 -60-275°F
(-51-135°C)
FDA, 3A, NSF 61 (A) A B A C A B 1200 80 200
나일론 -60-200°F
(-51-93°C)
없음 A D A C C D 20 19 5.4 1.1
PEEK 최대 212°F
(최대 100°C)
없음 A A A A A A
PFA -320-500°F
(-195-260°C)
FDA, USP, GMP 60 (D) A A A A A A
PFA-450 고순도 -320-500°F
(-195-260°C)
FDA, GMP 60 (D) A A A A A A
PharMed® -75-275°F
(-59-135°C)
FDA, USP, NSF, GMP 64 (A) A B A C A B 1200 80 200
폴리에틸렌 -100-175°F
(-73-80°C)
FDA, USDA 50 (D) A D B B B A 280 60 20
폴리에틸렌,
FEP 라이닝
-100-175°F
(-73-80°C)
FDA, GMP A A A A A A 5.9* 1.3* 14* 2.0*
폴리이미드 -418-896°F
(-250-480°C)
USP, NEMA A A A A A A
폴리프로필렌 32-250°F
(0-121°C)
FDA, USDA 75 (D) A D B B C D 90 25 4
폴리우레탄
(투명, 청록색)
-40-180°F
(-40-82°C)
없음 95 (A) B D B B A 395 66 10.5 17.1
폴리우레탄
(적색, 녹색,
청색, 흑색)
-70-185°F
(-57-85°C)
없음 95 (A) B D B B A 395 66 10.5 17.1
PTFE -400-500°F
(-240-260°C)
FDA, USP, GMP 50 (D) A A A A A A 6.8 1.0
PTFE
색상 구분
-400-500°F
(-240-260°C)
없음 50 (D) A A A A A A 6.8 1.0
PVC 10-140°F
(-12-60°C)
없음 65 (A) A A A A A A 6.8 1.0
PVC Bubble® -5-180°F
(-21-82°C)
없음 55 (A) A D A D B D 1305 1345
식품 등급 PVC 10-140°F
(-12-60°C)
FDA, 3A, USDA 65 (A) A A A A A A 6.8 1.0
강화 PVC -5-180°F
(-21-82°C)
FDA, USDA, NSF, 3A 65 (A) A D A A B D 36 36
PVC
와이어 강화
25-150°F
(-4-65°C)
FDA, USDA, 3A, NSF 70 (A) A D A A B D 36 36
실리콘,
과산화물 경화
-60-460°F
(-51-238°C)
FDA, USP, GMP 50 (A) B D A A A 20132 6579 7961 2763
실리콘,
백금 경화
-60-460°F
(-51-238°C)
FDA, USP, USDA, GMP 50 (A) B D A A A 20132 6579 7961 2763
실리콘
강화,
과산화물
-60-400°F
(-51-204°C)
FDA, USP, GMP 60 (A) B D A A A 20132 6579 7961 2763
스테인리스 스틸, 316 -65-550°F
(-53-289°C)
없음 A B A C A A
Tygon®,
FEP 라이닝
-40-180°F
(-40-82°C)
FDA*, USP*, GMP 67 (A) A A A A B B 5.9* 1.3* 14* 2.0*
Tygon®
연료/윤활유
-35-165°F
(-37-74°C)
GMP 57 (A) B C C D A A 100 12 22
Tygon®
식품/음료
-49-165°F
(-45-74°C)
FDA, NSF, 3A 63 (A) A B A B B D 270 30 60
Tygon®
고순도
-94-125°F
(-70-52°C)
FDA, USP, GMP 72 (A) A C A A B B 745 135 45
Tygon®
고순도 강화
-94-125°F
(-70-52°C)
FDA, NSF, GMP 72 (A) A C A A B B 745 135 45
Tygon®
연구실; 진공
-58-165°F
(-50-74°C)
FDA, GMP 55 (A) A D A D B D 360 40 80
Tygon®
LFL
-58-165°F
(-50-74°C)
FDA, USP, GMP 56 (A) A A A B
Tygon®
압력
-47-165°F
(-44-74°C)
FDA, 3A, NSF 65 (A) A A B A 2700 600 300
Tygon®
위생
실리콘 압력
-112-320°F
(-51-160°C)
FDA, USP, NSF, GMP 70 (A) B D A A A
Tygon®
실리콘
-112-392°F
(-80-200°C)
FDA, USP, NSF, GMP 50 (A) A C A A B B
Tygon®
울트라
화학 물질 내성
-108-125°F
(-78-52°C)
GMP 72 (A) A C A A B B 4840 980 350
Tygothane®
압력
-100-180°F
(-73-82°C)
FDA, NSF 82 (A) C C B D A 1680 180 60
비닐 -45-180°F
(-43-82°C)
GMP 67 (A) A D A A C D 360 40 80
Viton® -25-400°F
(-32-204°C)
GMP 75 (A) A A C D A A 79 15 4.3
*라이너 기준
†25°C에서
Bev-A-Line—Reg TM Thermoplastic Processes, Inc.
Bubble—Reg TM Sherwood Medical Industries Inc.
Chemfluor, Norprene, PharMed, Tygon, Tygothane—Reg TM Norton Performance Plastics Corp.
C-FLEX—Reg TM Consolidated Polymer Technologies, Inc.
Hypalon, Viton—Reg TM DuPont Dow Elastomers L.L.C.
Kynar, Superflex—Reg TM Elf Atochem North America
PTFE—Reg TM E. I. DuPont de Nemours & Co.
광범위한 애플리케이션에서 사용될 수 있는 펌프 튜빙
튜빙은 다양한 산업군에서 사용될 수 있습니다:
  • 생명과학 연구를 위한 제품 및 솔루션
  • 크로마토그래피 및 질량분석
  • 분석 화학
  • 바이오파마 생산
  • 안전
  • 환경 제어 및 클린룸 솔루션
당사는 고객의 니즈에 부합하면서도 신뢰할 수 있는 품질의 Masterflex® 펌프 튜빙 제품군을 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 당사 웹사이트를 방문하거나 당사에 문의하십시오.
귀사에게 도움될 튜빙 가이드
연동 펌프 튜빙 선택에 대한 가이드가 더 필요하십니까? Masterflex® 펌프 튜빙 선택 가이드를 통해 도움드리고자 합니다. 사용하시려고 하시는 유체에 맞는 연동 펌프 튜빙에 대해 자세히 알아보십시오.
당사는 고객의 니즈에 부합하면서도 신뢰할 수 있는 품질의 Masterflex® 펌프 튜빙 제품군을 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 당사 웹사이트를 방문하거나 당사에 문의하십시오.