분주 용도의 연동 펌프
연동 펌프 고유의 특성과 Masterflex® 디지털 펌프 드라이브에 설계된 기능으로 인해 이 펌프는 실험실 및 분주 프로세스 애플리케이션에 이상적입니다. ±0.5% 이상 범위의 정확도는 신중한 펌프 시스템 선택과 몇 가지 간단한 절차 지침에 따라 쉽게 달성할 수 있습니다.
연동 펌프를 통한 분주 시스템의 장점
  • 유체는 튜브를 제외한 펌프의 어떤 부분과도 접촉하지 않습니다.
  • 1) 쉽고 빠른 제품 교환 2) 간단히 튜브 교체 3) 교차 오염 없음
  • 유체와의 화학적 및 생체 적합성을 보장하기 위해 튜브의 많은 제형을 사용할 수 있습니다. 이러한 제형 중 일부는 USP, FDA 및 기타 관련 분류를 충족합니다.
  • 입구에서 출구로 이어지는 하나의 연속된 튜브를 통해 유체 경로의 장애물과 중단 최소화 가능
  • 쉽게 멸균 가능한 일부 튜브 소재
  • 부드러운 펌핑 작용은 전단 민감성 유체, 반고체, 이종 혼합물 및 단백질과 다른 큰 분자를 포함하는 유체에 이상적임
  • 광범위한 유량은 분주량과 시간의 유연성을 제공
  • 정확성과 반복성을 보장하기 위한 간단하고 신뢰할 수 있는 보정
  • 비사이펀, 역류 방지 및 분사 정확도 향상
  • 동기식 또는 독립적으로 제어되는 채널이 있는 다중 채널 애플리케이션
분주 애플리케이션
연구, 개발, 품질 관리
Masterflex 펌프는 소량 분주 애플리케이션에서 정확성과 반복성을 제공합니다. 일반적인 실험실 연구 개발 애플리케이션에는 작은 용기로 유체의 이동 및 분배, 연속 희석, 테스트 샘플 준비 및 배지 분주가 포함됩니다.
제약 및 생명공학
비오염, 튜브 멸균 옵션 및 기관 분류는 모두 제약 및 생명공학 분야에서 연동 펌프의 인기와 유용성을 이끌었습니다. 해당 시장에서 미생물 배지 분주, 알약 코팅, 희석제, 그리고 포장과 충진을 위해 Masterflex 펌프가 사용됩니다.
식음료
USP, FDA, NSF 및 3A 요건을 충족하는 콘솔 및 모듈형 형식의 세척 펌프 및 튜브 제형의 가용성은 모두 음식 및 음료 시장에서 연동 펌프의 인기에 기여합니다. 일반적인 용도로는 가공 응용 분야에서 영양제, 조미료, 착색제, 비타민 및 기타 첨가물을 조제하고 최종 제품을 생산 라인 또는 선반 포장에 단순하게 조제하는 것을 포함합니다.
펌프 헤드 선택
Masterflex Standard, Easy-Load®, Easy-Load® II 및 고성능 펌프 헤드는 모두 분주 애플리케이션에서 탁월한 성능을 제공합니다. 제품 교체로 인해 튜빙이 자주 변경될 것으로 예상하고 초기 비용과 균형을 맞추기를 원한다면 Easy-Load 및 Easy-Load II 펌프 헤드를 선택하는 것이 가장 좋습니다.
롤러 수
주어진 크기의 로터에 더 적은 수의 롤러가 더 높은 유량을 제공하지만 더 높은 맥동을 제공합니다. 롤러 수가 많을수록 맥동이 감소하고 분사 정확도가 향상되지만 유량 및 튜브 수명은 감소합니다.
다중 채널 옵션 및 폐색
다중 채널 옵션에는 두 개 이상의 단일 채널 헤드를 단일 드라이브에 쌓거나, 카트리지 펌프 헤드를 사용하거나, 다중 채널 펌프 헤드를 사용하는 것이 포함됩니다.
적층 펌프 헤드의 한 가지 잠재적 이점은 적층된 Easy-Load 및 Easy-Load II 헤드의 롤러가 오프셋되어 있기 때문에 실현됩니다. 두 개의 적층된 헤드에서 단일 출력 라인으로 흐름 채널을 결합하면 펄스가 크게 감소합니다 (측정된 최대 95% 감소).
고정형 폐색 펌프는 성능 반복성을 최적화하고 오류를 유발할 수 있는 잠재적 변수를 제한합니다. 조절 가능한 폐색 펌프를 사용하면 튜브의 롤러에 가해지는 압력을 약간 조정할 수 있습니다. 폐색을 증가시키면 압력 성능과 흡입력이 극대화됩니다. 폐색을 감소시키는 것은 튜브 수명을 증가시키는 한 가지 방법입니다. 또한 조절 가능한 폐색 펌프를 사용하면 유량에 대한 사소한 조정을 위해 폐색을 변경할 수 있습니다. 다중 채널 애플리케이션에서 적층된 펌프 헤드 간의 유량을 동기화할 때 조정 가능한 폐색이 필요할 수 있습니다. 조절 가능한 폐색은 카트리지 펌프 헤드의 표준 기능입니다.
카트리지 헤드는 전체적인 크기가 작고 성능이 다양하기 때문에 널리 사용됩니다. 최대 12개의 개별 카트리지를 단일 펌프 헤드에 장착할 수 있으며 매우 낮은 유량 및/또는 동기식 다중 채널 흐름이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.
다중 채널 애플리케이션을 위한 새로운 옵션에는 듀얼 채널 L/S Easy-Load II 펌프 헤드(MFLX77202-50 및 -60)와 최대 32개 채널에서 동기식 흐름을 제공하는 L/S 4 및 8 채널 멀티 채널 헤드가 포함됩니다.
튜빙 선택
Masterflex는 사실상 모든 애플리케이션을 충족할 수 있도록 광범위한 튜빙 제형을 제공합니다. NAT은 귀사의 일관성 있고 반복 가능한 성능을 보장하기 위해 이러한 공식을 선택, 지정 및 테스트했습니다. 분주 애플리케이션의 경우 화학적 호환성을 먼저 고려하고 온도 민감도를 두 번째로 고려해야 합니다.
화학적 호환성
인쇄 카탈로그, 웹 사이트 및 애플리케이션 전문가를 통해 다양한 리소스를 사용하여 애플리케이션에 적합한 튜빙 공식을 선택할 수 있습니다. 리소스 중에는 펌프 튜빙에 특화된 화학적 호환성 데이터베이스가 있습니다. 해당 차트는 연동 펌프의 실제 테스트 데이터에서 파생됩니다.
우리는 또한 우리가 사용할 수 있는 많은 공식의 짧은 샘플을 포함하는 튜빙 테스트 키트를 조립했습니다. 이러한 샘플을 사용하여 펌핑할 유체에서 간단한 침전 테스트를 수행할 수 있습니다. 튜빙의 짧은 섹션을 지정된 기간 동안 유체에 담그고 샘플의 크기, 색상, 무게 및 강도의 변화를 검사합니다. 해당 테스트 키트는 요청 시 무료로 제공드립니다.
온도 민감성
튜빙 위로 롤러가 이동하여 발생하는 마찰은 최소이지만 측정 가능한 열을 발생시킵니다. 이러한 열 발생은 튜브의 기계적 특성에 영향을 미치고 성능에 약간의 변화를 초래할 수 있습니다. 일반적으로 Tygon®(PVC 기반) 공식은 가장 뚜렷한 온도 민감도를 보여줍니다. 온도 민감도 감소로 인해 분주 용도로 권장되는 제형은 실리콘, Viton®, PharMed® 및 Norprene®입니다.
연동 펌프 튜빙의 최신 제형 중 하나인 Sta-Pure®는 분주에 이상적인 몇 가지 특성을 보여줍니다. Sta-Pure는 펌프에서 수명 내내 우수한 형상 기억력을 가지고 있습니다. 시간이 지남에 따라 단면 형상 왜곡이 거의 발생하지 않으므로 흐름의 변동이 최소화됩니다. Sta-Pure의 우수한 형상 기억은 초기 침입 기간의 필요성을 부정하기에 충분합니다.
크기/유량 범위
단위 시간당 부피로 볼 때 튜브의 흐름 능력 중간/주변에서 작동하도록 튜브 크기를 조정합니다. 이렇게 하면 튜브 흐름 범위의 상한 또는 하한에 도달하지 않고 필요한 공정 조정을 수행할 수 있는 최대의 유연성을 얻을 수 있습니다.
펌프 헤드에 튜빙 장착
펌프 헤드에 튜빙을 장착할 때 적당한 주의를 기울이면 최고의 성능과 최고의 펌프 수명을 실현할 수 있습니다. 로드 시 튜빙에 비틀림이나 비틀림이 발생하지 않도록 주의하십시오. 튜빙이 자연적인 곡률을 가지고 있다는 것에 주목하고, 튜빙을 롤러를 가로지르거나 폐색 침대 위에 놓을 때 그 곡률을 이용하십시오.
튜빙 브레이크인 기간
연동 펌프 튜빙은 펌핑 후 처음 몇 분 동안 흐름 안정성이 뚜렷하게 증가하는 것을 보여줍니다. 이 브레이크 인 기간 동안 튜빙은 롤러의 반복적인 압축으로 인해 더 타원형의 단면에 적응합니다. L/S® 크기의 튜브의 경우 최소 삽입 시간은 15-20분이며 I/P® 튜브의 경우 20-30분입니다.
치수 및 공차
마스터플렉스 드라이브, 펌프 헤드 및 펌프 튜빙은 모두 공동으로 설계되었으며, 완벽한 펌프 시스템에서 함께 사용할 때 최고의 성능을 제공하기 위해 지속적으로 모니터링 및 정제되고 있습니다. 튜브의 정확한 치수와 제조 공차는 튜브 수명을 극대화하고 분주 정확도에 직접적인 영향을 미칩니다.
주어진 크기의 튜빙에 대한 유량은 롤러의 각 회전마다 펌핑되는 부피에서 도출됩니다. 회전당 펌핑되는 볼륨은 튜브의 내경에 정비례합니다. 내경의 약간의 변화도 흐름 정확도에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 튜브의 외경이 변하면 튜브가 펌프 헤드에 제대로 고정되지 않고 과도하게 또는 충분히 막혀 있지 않을 수 있습니다. 이러한 문제는 튜빙 수명뿐만 아니라 정확도에도 영향을 미칠 수 있습니다. 마스터플렉스 펌프 튜빙은 매우 정밀한 공차로 제조되며 이러한 공차를 확인하기 위해 모니터링 및 테스트됩니다. Masterflex 펌프 드라이브의 정확도와 반복성을 극대화하려면 Masterflex 펌프 튜브만 사용하는 것이 좋습니다.
규제 분류
여러 Masterflex 튜빙 공식은 업계에서 중요한 규제 승인을 충족합니다. 관련 분류는 미국 약학(USP), 유럽 약학(EP), 미국 식품의약국(FDA), 미국 농무부(USDA), 미국 위생재단(NSF)이 지정한 분류를 포함합니다.
요청 시 튜빙 규정 준수 인증서를 제공합니다. 이 문서를 통해 개별 프로토콜의 준수 여부를 입증할 수 있습니다.
드라이브 선택
Masterflex는 다양한 디지털 분주 드라이브를 L/S 및 I/P 형식으로 제공합니다. 드라이브는 콘솔, 모듈식 및 모듈식 세척 구성으로 제공됩니다. 당사의 두 가지 최신 드라이브인 L/S 디지털 콘솔 프로세스 드라이브 MFLX07575-00와 I/P 디지털 콘솔 프로세스 드라이브 MFLX77420-00은 모두 실험실 또는 프로세스 애플리케이션에서 세척 환경을 위한 밀폐된 316 스테인리스 스틸 하우징을 갖추고 있습니다. L/S® 디지털 모듈식 분주 펌프는 단일 프로그램 컨트롤러에서 최대 4개의 드라이브를 작동할 수 있는 모듈식으로 가장 광범위한 분사 기능을 제공합니다.
분주 특징
  • 용량별 분주 —단일 또는 다중 사이클에 대해 분주할 용량을 프로그래밍할 수 있습니다.
  • Copy—분주 주기 또는 반복 횟수를 프로그래밍할 수 있습니다.
  • 분주 간격—주기 간 조정 가능한 시간 지연으로, 튜브 또는 주입 부속품의 위치를 변경하거나 대상 혈관을 전환할 수 있는 충분한 시간을 제공합니다.
  • 누적 볼륨(Cumulative volume)—여러 사이클에 걸쳐 분주된 총 용량을 표시합니다. (L/S 및 I/P 디지털 프로세스 콘솔 드라이브, 07575-00 및 77420-00에서 사용 가능)
  • 중량별 분주—RS-232 밸런스 호환 인터페이스가 필요합니다. (L/S Digi-Staltic 모듈식 분주 펌프에서 사용 가능)
  • 주수 방지 기능—분주 사이클이 끝날 때 롤러를 잠시 반전시켜 정확성을 더욱 보장합니다(L/S Digi-Staltic 모듈식 분주 펌프에서 사용 가능)
원격 제어
원격 제어 옵션을 사용하면 펌프를 자동화된 시스템에 쉽게 통합할 수 있으며 반복 분주 애플리케이션에서 사용자의 편안함을 향상시킬 수 있습니다. 제어 가능한 기능에는 시작 또는 중지, 후진, 프라임, 분주 또는 복사 및 속도가 포함됩니다. 드라이브는 아날로그(예: DC 전압, 전류 또는 접점 폐쇄) 및/또는 디지털(예: RS-232) 인터페이스와 함께 사용할 수 있습니다. 제어 액세서리에는 순간적인 시작/정지를 위한 풋 스위치와 분사 지팡이, 선택된 드라이브를 위한 완전한 기능의 핸드헬드 리모컨이 포함됩니다.
보정 (칼리브레이션)
분주 정확도를 극대화하기 위해서는 적절한 보정이 필수적입니다. 제품 사용 설명서의 지침을 주의 깊게 따르고 2~3회 이하의 연속 교정을 수행하십시오. 마스터플렉스 디지털 분주 드라이브는 튜브 크기당 하나의 보정 값을 저장하며, 펌프가 특정 튜브 크기에 대해 재보정될 때까지 이 값을 메모리에 저장합니다.
보정 조건은 실제 분주 조건과 동일해야 합니다. 배압, 유체 점도 및 유체 온도는 교정에서 분사까지 그리고 전체적으로 변화하거나 최소한으로 변화해서는 안 된다. 보정 전에 설명된 기간 동안 튜브를 절단해야 합니다(위 참조).