사례 연구: UV 코팅 장비용 커스텀 펌프 솔루션
Masterflex® Easy-Load® II 펌프 헤드가 코팅 장비의 다이어프램 펌프를 대체하다
상황/문제
UV 경화 및 코팅 장비를 선도하는 제조사가 다이어프램 펌프를 사용해 기기 롤러를 코팅하는 UV 코팅을 운반하고 있었습니다. 다이어프램 펌프는 잦은 유지보수가 필요했으며, 최종 사용자에게 영업 비용이 증가하는 결과를 불러왔습니다. 해당 제조사는 다이어프램 펌프를 더 정확하고, 신뢰성 높으며, 사용하기 쉬운 설계의 펌프로 교체하고 싶어했습니다.
Finisehd OEM Pump
당사의 커스텀 제작 솔루션
Masterflex 커스텀 엔지니어링 팀이 고객과 파트너십을 맺어 다이어프램 펌프를 대체할 수 있는 솔루션을 찾았습니다. 엔지니어링 팀은 Masterflex® Easy-Load® II 펌프 헤드를 고객의 코팅 장비에 대해 커스터마이징하고 펌프 헤드와 함께 Norprene® 배관을 사용하는 것을 추천했습니다.
Masterflex Easy-Load 펌프 헤드 II는 자동 유지 기능이 있어 수동 조절 없이도 배관을 견고하게 원위치에 유지시킵니다. 배관을 로딩하고 펌프를 시작하기만 하면 되어 배관을 로딩하는 시간을 줄일 수 있습니다. 4개의 롤러를 가진 로터가 압력 성능 및 기계적 안정성을 향상시키면서 압력의 변화를 줄였습니다. 이를 통해 순간적인 압력 상승의 빈도가 감소했습니다. 향상된 교합 베드 구조가 배관 수명을 연장시켰습니다.
이 용도에는 Norprene 배관이 가장 적합했는데, 그 이유는 해당 배관이 탁월한 화학 물질, 열, 오존, 자외선 저항성 및 매우 긴 펌프 수명(가장 높은 3개의 재료 사용시)을 필요로 하는 용도에 맞도록 설계되었기 때문입니다.
제공한 가치
Masterflex Easy-Load II 펌프 헤드는 가동 중단 시간을 최소화하면서 신뢰성 있고 꾸준한 용액 전달을 제공합니다. 펌프와 모터의 결합은 제조사와 해당 제조사의 최종 사용자에게 있어서는 비용효율적인 솔루션이었습니다. Easy-Load 펌프 기술은 유지보수 사이클당 1-2시간을 절약합니다. 이는 시간당 최대 $100-150의 비용을 절약한 것과 같을 수 있습니다.