Masterflex L/S 튜빙 옵션
정밀 사출된 튜빙을 사용해 Masterflex L/S 펌프 헤드의 최상의 성능을 얻으세요. 튜빙은 당사의 L/S 펌프 헤드에 맞는 엄격한 허용 오차 규격에 맞게 제작됩니다. 정밀 튜빙 또는 고성능 정밀 튜빙 중에서 선택하세요. 고성능 정밀 튜빙은 벽이 더 두꺼워 압력 생성하거나, 흡입수두 또는 점성 있는 액체를 펌핑할 수 있는 능력을 가지고 있으며, 튜빙 수명을 향상시킬 수 있습니다. 다양한 소재 중에서 선택하세요.
  • BioPharm Plus 실리콘(백금 경화)
  • BioPharm 실리콘(백금 경화)
  • Chem-Durance® Bio
  • C-Flex®
  • C-Flex® ULTRA
  • GORE® STA-PURE® 시리즈 PCS
  • GORE® STA-PURE® 시리즈 PFL
  • Norprene® (A 60 G)
  • Norprene 식품용(A 60 F)
  • PharMed®
  • PharmaPure®
  • Puri-Flex
  • 실리콘(백금 경화)
  • 실리콘(과산화물 경화)
  • Tygon 화학물질
  • Tygon 식품
  • Tygon 연료 및 윤활유
  • Tygon 연구실
  • Tygon® E-LFL
  • Viton®
정밀 튜빙 사양
튜빙 크기 L/S 13 L/S 14 L/S 16 L/S 25 L/S 17 L/S 18
내경* in. (mm) 0.03 (0.8) 0.06 (1.6) 0.12 (3.1) 0.19 (4.8) 0.25 (6.4) 0.31 (7.9)
호스 바브 크기* in. (mm) 1/16 (1.6) 1/16 (1.6) 1/8 (3.2) 3/16 (4.8) 1/4 (6.4) 3/8 (9.5)
6-600 rpm 드라이브 사용 시 유량 mL/min 0.36-36 1.3-130 4.8-480 10-1000 17-1700 23-2300
최대 압력, 지속** 25 psig (1.7 bar) 20 psig
(1.4 bar)
15 psig
(1.0 bar)
10 psig
(0.7 bar)
최대 압력, 간헐적** 40 psig (2.7 bar) 35 psig
(2.4 bar)
20 psig
(1.4 bar)
15 psig
(1.0 bar)
최대 진공** 26" Hg (660 mm Hg) 20" Hg (510 mm Hg)
흡입수두 29 ft H2O (8.8 m H2O) 22 ft H2O (6.7 m H2O)
고성능 정밀 튜빙 사양
튜빙 크기 L/S 15 L/S 24 L/S 35 L/S 36
내경* in. (mm) 0.19 (4.8) 0.25 (6.4) 0.31 (7.9) 0.38 (9.7)
호스 바브 크기* in. (mm) 3/16 (4.8) 1/4 (6.4) 3/8 (9.5) 3/8 (9.5)
6-600 rpm 드라이브 사용 시
유량 mL/min ( ) 안의 값은 고성능 펌프 헤드 사용시의 값
10-1000
(11-1100)
17-1700
(18-1800)
23-2300
(26-2600)
29-2900
(34-3400)
최대 압력, 지속** 25 psig (1.7 bar) 20 psig
(1.4 bar)
15 psig
(1.0 bar)
최대 압력, 간헐적** 40 psig (2.7 bar) 35 psig
(2.4 bar)
20 psig
(1.4 bar)
최대 진공** 26" Hg (660 mm Hg) 24" Hg
(610 mm Hg)
흡입수두 29 ft H2O (8.8 m H2O) 27 ft H2O
(8.3 m H2O)
*공칭 크기.
**실제 성능은 배관 재료에 따라 변동 가능.