Masterflex 디지털 장치의 비교 및 선택 가이드
Masterflex는 여러분의 연구 또는 공정을 위한 디지털 드라이브 옵션을 제공합니다. 필요한 것이 표준 드라이브이든, 헤드 열림 센서의 안전성을 갖춘 드라이브이든, 컴퓨터 호환형 드라이브이든, Bluetooth®와 이더넷 또는 Profibus 기능이 있는 네트워크/컴퓨터 드라이브이든 또는 클라우드를 통한 원격 모니터링을 원하든, 저희는 사용자가 필요로 하는 디지털 펌프를 보유하고 있습니다.
Masterflex L/S Digital Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing
Masterflex 기본 디지털 드라이브는 유지보수가 필요 없는 정확성 높은 모터와 설정 및 작업이 쉬워지는 그래픽 인터페이스를 탑재하고 있습니다. 헤드 열림 센서(OHS)가 탑재된 기본 Masterflex 드라이브를 선택해 안전성을 추가로 확보하고 펌프 헤드가 열리면 펌프가 자동으로 정지된다는 사실에 안심하십시오. 컴퓨터 호환형 드라이브가 필요한 경우 요구사항을 만족시킬 수 있는 다양한 Masterflex 드라이브 옵션을 만나보실 수 있습니다. MasterflexLive®가 탑재된 드라이브를 선택하면 펌프를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 속도, 유량, 배출 부피 등의 모든 파라미터를 모니터링하세요. 푸시 알림이 작동 조건과 에러 메시지를 알려주어 현장에 있지 않아도 중요한 펌프 공정을 언제나 모니터링할 수 있습니다.
아래의 비교표를 사용해 사용 목적에 맞는 올바른 Masterflex® 디지털 드라이브를 선택하세요.
  기본 디지털 디지털 모듈형, 디지털 공정 기본 디지털 OHS, 디지털 공정 OHS 컴퓨터 호환 네트워크/이더넷/IP 포함 Bluetooth 네트워크/Profibus 포함 Bluetooth MasterflexLive®
통신 - I/O  
아날로그 I/O 신호
헤드 열림 센서/누출    
RS-232          
USB      
Bluetooth®        
이더넷/IP          
Profibus          
이더넷 - Telnet      
클라우드(MasterflexLive)          
아날로그 I/O 신호 입력: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V을 통한 속도 제어(가변); 시작/정지, 시계/시계 반대 방향 및 접촉 닫힘을 통한 준비. 출력: 0-20 mA, 0-10 V; TTL 펄스(Tach); 드라이브 가동 접점; 내/외부 모드 표시기
헤드 열림 센서/누출 드라이브 전면 연결부에 헤드 열림 센서(OHS)/누출 감지 센서 직접 연결 가능
RS-232 9핀 시리얼 커넥터를 사용해 시리얼 명령으로 모든 펌프 파라미터를 PC로 제어 가능
USB USB 커넥터를 사용해 시리얼 명령으로 모든 펌프 파라미터를 PC로 제어 가능
BluetoothLE 모든 펌프 기능에 대한 제어, 배출 프로그램 저장 및 불러오기, 커스텀 iOS 기반 제어 앱을 통한 펌프 상태 모니터링. 휴대전화 또는 태블릿이 BluttoothLE 신호 범위 내(최대 약 25m)에 있어야 함.
이더넷/IP 또는
Profibus
(PLC SCADA 혹은 그와 유사한 것을 사용해) 이더넷/IP 또는 Profibus 기반 제어 네트워크에 직접 연결. 네트워크 인터페이스를 통해 모든 펌프 파라미터 제어 가능.
이더넷 - Telnet 양방향 내부 네트워크/RJ-45 이더넷 커넥터를 사용해 ASCII 명령으로 모든 펌프 파라미터를 PC로 제어 가능
클라우드(MasterflexLive) 커스텀 클라우드 기반 앱으로 펌프 상태 모니터링, 이메일 또는 문자메시지로 펌프 상태에 대한 푸시 알림 수신, 기본 RJ-45 잭 (모두) 또는 Wi-Fi(78018-xx 시리즈 한정)를 통한 드라이브-인터넷 간 연결 필요.
  기본 디지털 디지털 모듈형, 디지털 공정 기본 디지털 OHS, 디지털 공정 OHS 컴퓨터 호환 네트워크/이더넷/IP 포함 Bluetooth 네트워크/Profibus 포함 Bluetooth MasterflexLive®
적용 가능한 SKU MFLX07522-20 MFLX07522-28 MFLX07551-20 MFLX07551-40 MFLX07551-42 MFLX77112-10
  MFLX07522-30 MFLX07522-38 MFLX07551-30 MFLX07575-50 MFLX07575-52 MFLX07526-10
  MFLX07575-30 MFLX07575-38   MFLX07575-60 MFLX07575-62 MFLX07526-12
  MFLX07575-35 MFLX07575-48   MFLX77420-30 MFLX77420-32 MFLX07526-20
  MFLX07575-40 MFLX77420-18   MFLX77420-40 MFLX77420-42 MFLX07526-22
  MFLX07575-45 MFLX77420-28   MFLX74000-49   MFLX77920-40
  MFLX77301-40     MFLX74000-51   MFLX77920-42
  MFLX77301-60     MFLX74000-53   MFLX78018-10
  MFLX77301-50     MFLX74000-59   MFLX78018-12
  MFLX77301-70         MFLX78018-14
  MFLX77420-10         MFLX78018-20
  MFLX77420-20         MFLX78018-22
  MFLX07594-00         MFLX78018-24
  MFLX07594-10         MFLX78018-40
            MFLX78018-42
            MFLX77920-50
            MFLX77920-52
            MFLX07576-10
            MFLX77976-02
            MFLX07576-12
            MFLX77976-10
            MFLX77976-12