유량계 FAQ
1회용 유량계
  1. Masterflex® 유량계는 어떻게 작동하나요?
  2. 내 용도에 가장 잘 맞는 1회용 센서의 종류는 무엇인가요?
  3. 각 센서 종류로 달성할 수 있는 정확도는 어느 정도인가요?
  4. 이 센서를 불투명한 배관 및 작업 유체에 사용할 수 있나요?
  5. 이 센서들은 내 시스템과 어떻게 통신하나요?
차압 유량계
  1. 차압 유량계는 어떻게 작동하나요?
  2. 필터가 필요한가요?
  3. 차압 유량계를 난류에 적용할 수 있나요?
  4. 가스가 STP 상태가 아니거나 상태가 변화합니다. 유량계를 사용할 수 있나요?
  5. 차압 유량계를 사용하는 이점은 무엇인가요?
  6. 차압 유량계를 사용할 때의 한계점은 무엇인가요?
도플러 유량계
  1. 도플러 유량계는 어떻게 작동하나요?
  2. 도플러 유량계를 입자성 물질에 사용할 수 있나요?
  3. 일부 유량계는 단위로 속도(ft./sec)를 사용합니다. 이 단위를 부피/시간으로 변환하는 방법은 무엇인가요?
  4. 유체가 물이 아닌 경우 어떻게 하나요?
  5. 파이프의 단열재/두께가 결과값에 영향을 주나요?
  6. 도플러 유량계는 영구적으로 설치되어야만 하나요?
  7. 도플러 유량계를 사용하려면 일정 길이 이상의 업스트림 방향으로 설치된 직선 배관이 필요한가요?
  8. 도플러 유량계를 사용하는 이점은 무엇인가요?
  9. 도플러 유량계를 사용할 때의 한계점은 무엇인가요?
질량 유량계
  1. 질량 유량계는 어떻게 작동하나요?
  2. 질량 유량계를 전체 가스 축적량 측정에 사용할 수 있나요?
  3. 내가 사용하는 가스 혼합물에 대해서 질량 유량계를 교정할 수 있나요?
  4. 필터가 필요한가요?
  5. 질량 유량계를 사용하는 이점은 무엇인가요?
  6. 질량 유량계를 사용할 때의 한계점은 무엇인가요?
외륜 유량계
  1. 외륜 유량계는 어떻게 작동하나요?
  2. 유체에 거품이 있거나 난류성 유체인 경우 어떻게 하나요?
  3. 파이프에 직선 구간이 얼마나 길게 필요한가요?
  4. 외륜 유량계를 설치하기 위해서는 무엇이 필요한가요?
  5. 유량계의 단위가 GPM이고 유량 센서의 단위는 ft/sec입니다. 내 유량에 맞는 단위가 무엇인지 어떻게 판단하나요?
  6. 주문할 때 시스템에 대해서 무엇을 알고 있어야 하나요?
  7. 외륜 유량계를 사용하는 이점은 무엇인가요?
  8. 외륜 유량계를 사용할 때의 한계점은 무엇인가요?
터빈 유량계
  1. 터빈 유량계는 어떻게 작동하나요?
  2. 터빈 유량계를 미립자에 사용할 수 있나요?
  3. 센서 전에 어느 정도의 직선 구간을 확보해야 하나요?
  4. 유체에 공기가 포함되어 있을 경우 어떻게 하나요?
  5. 터빈 유량계를 사용하는 이점은 무엇인가요?
  6. 터빈 유량계를 사용할 때의 한계점은 무엇인가요?
면적식 유량계/로타미터
  1. 로타미터는 어떻게 작동하나요?
  2. 어디에서 측정값을 얻어야 하나요?
  3. 연동형 로타미터와 직접 측정 로타미터의 차이는 무엇인가요?
  4. 물이나 공기 이외의 가스나 액체를 사용하는 경우 어떻게 하나요? 증류된 물을 사용하는 경우 어떻게 하나요?
  5. 로타미터를 진공 혹은 배압 상황에서 사용할 수 있나요?
  6. 하나의 유량계로 다양한 유량을 측정할 수 있나요?
  7. 150mm 유량계와 65mm 유량계의 차이점은 무엇인가요?
  8. 로타미터는 수직으로 설치되어야만 하나요?
  9. 내가 가지고 있는 플로트는 무엇인가요?
  10. 면적식 유량계를 사용하는 이점은 무엇인가요?
  11. 면적식 유량계를 사용할 때의 한계점은 무엇인가요?
1회용 유량계
1. Masterflex® 유량계는 어떻게 작동하나요?
초음파 유량 센서에서는 피에조 센서 두 쌍이 작업 유체를 운반하는 배관에 X자형으로 위치해 유체의 흐름과 반대 방향으로 초음파 신호를 내보냅니다. 센서 내의 전자장비가 피에조 신호를 유량 신호 출력으로 변환합니다. 1회용 센서에는 바퀴를 통과하는 유량의 차이에 극도로 민감하게 반응하는 마찰 없는 터빈 바퀴가 달려 있습니다. 터빈이 회전하면서 터빈 날에 지속적으로 조사되는 IR 빔이 반사되어 용매의 유량과 비례하는 펄스형의 IR 신호가 발생합니다. 각 센서는 오차 1% 이내로 정확한 유량을 표시하도록 교정되어 있습니다.
2. 내 용도에 가장 잘 맞는 1회용 센서의 종류는 무엇인가요?
운영 비용이 적으며 매우 높은 정확도를 가진 유량계가 필요하고 20cp 이하의 유체를 다룬다면, 오차 범위가 1%인 Masterflex 1회용 유량 센서가 탁월한 선택이 되어 줍니다. CIP 필요 없이 센서를 재사용하고자 하며 높은 정확도가 필요하고, 점성이 있는 유체를 다룬다면, 오차 범위가 2%이며 넓은 점도 범위를 가진 Masterflex 초음파 센서를 사용하는 것이 더 나을 것입니다.
3. 각 센서 종류로 달성할 수 있는 정확도는 어느 정도인가요?
초음파 센서는 최대 유량 30 ml/min에서 오차 범위 2%를 가지며, Masterflex 백금 경화된 실리콘을 사용해 교정되었습니다. 이 센서는 불투명한 배관에도 사용할 수 있지만, Masterflex 백금 경화된 실리콘을 사용할 때 최상의 결과를 낼 수 있습니다.
1회용 센서는 최대 유량 20 ml/min에서 오차 범위 1%를 가집니다. 루비 베어링이 달린 경량 터빈 날은 점도가 20cp보다 낮다면 유량에 극도로 민감하게 반응합니다. 점도가 높아지면 정확도가 떨어지기 때문에, 점도가 높을 때는 다른 유량계를 사용해야 합니다.
4. 이 센서를 불투명한 배관 및 작업 유체에 사용할 수 있나요?
Masterflex® 초음파 및 1회용 센서 모두를 불투명한 배관 및 작업 유체에 사용할 수 있습니다. 배관이 백금 경화된 실리콘이 아닌 경우 필요한 경우 초음파 센서의 교정을 확인 후 조정해야 하며, 1회용 센서 사용 시 작업 유체의 점도가 20cp 이하여야 합니다.
5. 이 센서들은 내 시스템과 어떻게 통신하나요?
초음파 센서에는 각 센서마다 생성된 RS485, 4-20mA, 0-20kHz, PNP-NPN-푸시풀 출력 옵션이 있기 때문에 센서를 제어 입력단에 연결할 때 추가적인 신호 조절 부품이 필요하지 않습니다.
1회용 센서는 유량에 비례하는 주파수의 펄스 신호를 내보냅니다. 스캐너 옵션 액세서리에 연결하면 센서의 교정 데이터가 자동으로 캡처되어 스캐너 출력이 자동으로 고객의 제어 입력으로 전송될 올바른 출력을 생성합니다.
차압 유량계
1. Masterflex® 차압 유량계는 어떻게 작동하나요?
물이나 가스가 유량계의 흡입구로 들어가면서 압력 강하가 발생합니다. 유체는 내부에서 서로 떨어진 판 또는 모세관 튜브를 통해 서로 평행한 경로로 움직이는 층류를 형성하게 됩니다. 유체항력으로 인해 발생한 압력의 차이를 상판에 연결된 차압 센서가 측정합니다. 층류 플레이트의 차압은 한쪽 끝에서 반대쪽 끝으로 선형적인 형태를 띄며, 액체 혹은 가스의 유량에 비례합니다.
2. 필터가 필요한가요?
불순물이 층류 구성품을 막는 것을 방지하기 위해 50-μm 필터를 사용하는 것이 권장됩니다.
3. 차압 유량계를 난류에 적용할 수 있나요?
사용할 수 있습니다. 다만, 유량계에는 방향성이 없기 때문에 일직선 형태의 배관이 필요하지는 않습니다.
4. 가스가 STP 상태가 아니거나 상태가 변화합니다. 유량계를 사용할 수 있나요?
유체 흐름의 온도 또는 압력이 변화하는 경우를 위한 비온도성 버전의 질량 유량계를 이용할 수 있습니다. 이러한 유량계는 자동으로 STP 상태의 값으로 교정합니다.
5. 차압 유량계를 사용하는 이점은 무엇인가요?
—낮은 유량의 가스와 액체에 사용 가능
—총 합계 계산을 위한 출력 신호 존재
—서로 다른 가스를 위한 스위치 선택 가능
6. 차압 유량계를 사용할 때의 한계점은 무엇인가요?
—깨끗한 액체에만 사용 가능
—최대 액체 점도 5cp
도플러 유량계
1. 도플러 유량계는 어떻게 작동하나요?
배관 벽을 통해 고주파수 신호가 방출되어 액체 안으로 전파됩니다. 신호는 기포나 입자와 같은 액체 내의 불순물에서 반사되어 리시버로 되돌아갑니다. 방출된 신호와 되돌아온 신호의 주파수 차이는 유체의 흐름 속도에 정비례합니다.
2. 도플러 유량계를 입자성 물질에 사용할 수 있나요?
사용할 수 있습니다. 도플러 유량계를 사용하려면 액체에 입자 혹은 기포가 존재해야 합니다. 대부분의 경우 최소 25 ppm 또는 30 μm 크기의 입자가 필요합니다. 특정 도플러 유량계의 입자 크기 요구조건은 각 유량계를 확인하십시오.
3. 일부 유량계는 단위로 속도(ft/sec)를 사용합니다. 이 단위를 부피/시간으로 변환하는 방법은 무엇인가요?
GPM= 2.45 * (ID, 인치 단위)² * (속도, ft/sec 단위)
GPM= 분당 갤런
ID = 배관 내경, 인치 단위.
이 식은 물에 대한 식입니다. 액체의 점도, 온도 또는 압력을 고려하지 않았습니다. 다만, 액체의 점도, 온도, 그리고 압력은 도플러 유량계의 측정값에 영향을 주지 않습니다.
4. 유체가 물이 아닌 경우 어떻게 하나요?
물에서 소리의 속도는 대략 1470 ft/sec입니다. 대부분의 기기는 해당 비율을 사용해 교정되었습니다. 다른 유체를 사용할 수 있지만, 기기를 재교정해야 합니다.
5. 파이프의 단열재/두께가 결과값에 영향을 주나요?
영향을 줍니다. 센서를 설치하기 전 단열재를 제거해야 합니다.
6. 도플러 유량계는 영구적으로 설치되어야만 하나요?
그렇지 않아도 됩니다. 도플러 유량계는 외부에서 유량을 측정하기 때문에 대부분의 경우 유량계를 쉽게 제거해 서로 다른 현장 사이에서 옮길 수 있습니다.
7. 도플러 유량계를 사용하려면 일정 길이 이상의 업스트림 방향으로 설치된 직선 배관이 필요한가요?
필요합니다. 도플러 유량계는 임의의 밸브, 티, 굽은 부분 등에서 파이프 지름의 10배 이상 떨어져 있어야 하며, 파이프 전체를 액체가 통과해야 합니다.
8. 도플러 유량계를 사용하는 이점은 무엇인가요?
—비침습적
—슬러리 혹은 가스가 첨가된 액체에 적합
—휴대성
9. 도플러 유량계를 사용할 때의 한계점은 무엇인가요?
—깨끗한 액체에는 적합하지 않음
—업스트림 방향 직선 배관 필요
질량 유량계
1. 질량 유량계는 어떻게 작동하나요?
일정한 부피의 가스는 표준 조건에서 일정한 질량을 가집니다. 압력과 온도가 가해지만 부피는 변화하지만 질량은 일정하게 유지됩니다. 질량 유량계는 가스의 분자량을 기반으로 유량을 측정합니다. 이 측정값은 온도와 압력의 영향을 받지 않습니다. 질량 흐름을 측정하는 한 방법은 흐르는 기체의 일부분을 센서 튜브에 통과시키는 것입니다. 튜브 내에서 가스는 코일을 통해 가열된 뒤 다운스트림에서 측정됩니다. 온도의 차이는 질량 흐름과 직접적으로 연관되어 있습니다.
2. 질량 유량계를 전체 가스 축적량 측정에 사용할 수 있나요?
사용할 수 있습니다. 대부분의 질량 유량계는 0-5 VDC 또는 4-20 mA의 출력을 가집니다. 전체 축적량을 모니터링하려면 해당하는 입력(0-5 VDC 또는 4-20 mA)을 가지는 계산기 또는 모니터링 장비를 연결하십시오.
3. 내가 사용하는 가스 혼합물에 대해서 질량 유량계를 교정할 수 있나요?
혼합물의 조성이 너무 복잡하지 않다면 가능합니다. 가스 혼합물 교정을 사용할 수 있는지, 그 비용이 얼마인지 확인하려면 지원 부서에 문의하십시오.
4. 필터가 필요한가요?
질량 유량계에는 깨끗한 가스를 사용해야 합니다. 일반적으로 50 μm 이상의 입자가 존재한다면 유량계의 업스트림 위치에 필터를 설치해야 합니다. 상세한 요구사항은 각 유량계를 확인하십시오.
5. 질량 유량계를 사용하는 이점은 무엇인가요?
—질량을 직접 측정
—흐르는 유체의 온도 및 라인 압력이 변화하는 경우에도 사용 가능.
6. 질량 유량계를 사용할 때의 한계점은 무엇인가요?
—특정 가스 종류에 대해 교정됨
외륜 유량계
1. 외륜 유량계는 어떻게 작동하나요?
센서의 각 패들에 자석이 설치되어 액체에 삽입됩니다. 외륜이 돌아가면서 유속에 비례한 전기적 주파수의 출력이 생성됩니다.
2. 유체에 거품이 있거나 난류성 유체인 경우 어떻게 하나요?
이 센서는 층류 특성을 이용하기 때문에 기포가 있거나 난류성 유체의 경우 측정값이 정확하지 않습니다. 이 센서는 또한 유체가 완전히 들어찬 배관의 직선 구간에 설치해야 합니다.
3. 파이프에 직선 구간이 얼마나 길게 필요한가요?
굽은 부분이나 좁아지는 부분이 없는 시스템의 경우, 업스트림 방향으로 직경의 15배, 다운스트림 방향으로 직경의 5배 길이만큼의 직선 구간이 필요합니다.
4. 외륜 유량계를 설치하기 위해서는 무엇이 필요한가요?
a. 유량계
b. 파이프 피팅
c. 센서의 신호를 읽고 GPM 또는 LPM으로 나타낼 유량계 혹은 제어기
5. 유량계의 단위가 GPM이고 유량 센서의 단위는 ft/sec입니다. 내 유량에 맞는 단위가 무엇인지 어떻게 판단하나요?
속도를 유량으로 변환하려면 다음 식을 사용합니다.
GPM= ft/sec x (ID)2 x 2.45
GPM= 분당 갤런
ID = 배관의 내경
이 식은 물에 대한 식입니다. 액체의 점도, 온도 또는 압력을 고려하지 않았습니다.
6. 주문할 때 시스템에 대해서 무엇을 알고 있어야 하나요?
유량계를 올바르게 교정하기 위해서 당사는 다음과 같은 사항을 파악해야 합니다.
a. 유체의 종류
b. 예상 유량
c. 최대 유체 온도 및 시스템 압력
d. 부유 입자의 부피 %
e. 파이프 크기(내경), 재료 및 벽 두께(스케줄).
7. 외륜 유량계를 사용하는 이점은 무엇인가요?
—좋은 반복성
—낮은 압력 강하
—쉬운 유지보수
8. 외륜 유량계를 사용할 때의 한계점은 무엇인가요?
—최소 업스트림/다운스트림 배관 요구조건
—유체로 가득 찬 파이프 필요.
터빈 유량계
1. 터빈 유량계는 어떻게 작동하나요?
터빈 내를 액체 혹은 기체가 흐르면 임펠러 블레이드가 돌아가게 되고, 이 회전을 적외선 광선, 광전 센서 혹은 자석이 감지합니다. 이에 따라 전기적 펄스가 생성되며 유량에 비례하는 주파수의 출력으로 변환됩니다.
2. 터빈 유량계를 미립자에 사용할 수 있나요?
사용할 수 없습니다. 터빈 유량계는 깨끗하고 점도가 낮은 액체에 사용하는 것이 좋습니다.
3. 센서 전에 어느 정도의 직선 구간을 확보해야 하나요?
단면 내의 균일한 흐름을 유지하기 위해 업스트림 방향으로 유량계 내경의 10배 이상, 다운스트림 방향으로 유량계 내경의 5배 이상의 직선 구간이 존재할 것을 권장합니다. 상세한 요구사항은 각 유량계를 확인하십시오.
4. 유체에 공기가 포함되어 있을 경우 어떻게 하나요?
일부 터빈 유량계는 공기가 포함된 유체에서도 사용 가능합니다. 다만, 기포나 증기 포켓이 액체 내에 존재하는 경우 측정값이 정확하지 않습니다. 배관 단면적을 통과하는 흐름은 층류(안정)여야 합니다.
5. 터빈 유량계를 사용하는 이점은 무엇인가요?
—액체 사용 시 좋은 정확도
—간편한 설치와 유지보수
—합계 계산을 위한 신호 출력
—저유량 사용 가능
6. 터빈 유량계를 사용할 때의 한계점은 무엇인가요?
—점도 변화에 민감
—직선 구간 필요
—깨끗한 액체 및 가스에만 사용 가능
면적식 유량계/로타미터
1. 로타미터는 어떻게 작동하나요?
로타미터 또는 면적식 유량계는 일정한 차압을 유지하기 위해 필요한 흐름 면적 변화량은 유량에 비례하다는 원리를 이용합니다. 유체는 유량계 아래쪽으로 들어가 상승해 측정 튜브를 통과하고, 플로트를 우회해 유량계 위로 빠져나갑니다. 유량은 플로트의 위치를 유리에 새겨진 교정된 척도와 비교해 읽을 수 있습니다.
2. 어디에서 측정값을 얻어야 하나요?
유량계의 측정값은 플로트 중간을 기준으로 측정됩니다. 판독 오류를 최소화하기 위해 플로트를 눈높이와 일치시키는 것이 권장됩니다.
3. 연동형 로타미터와 직접 측정 로타미터의 차이는 무엇인가요?
직접 측정 유량계는 특정한 공학적 단위(ml/min 또는 scfh 등)를 사용해 척도상에서 유량을 표기합니다. 직접 측정 유량계는 주어진 온도와 압력에서 특정한 가스 또는 유체에 사용하도록 개발되었습니다. 이 유량계는 연동형 유량계보다 편리하지만, 정확도가 떨어지고 사용 가능한 상황이 한정되어 있습니다.
연동형 유량계는 65mm 또는 150mm 길이에 척도가 그려져 있으며, 이 척도에서 측정값을 얻습니다. 해당 값을 특정한 가스 또는 액체에 대한 상관 테이블과 비교하게 됩니다. 이를 통해 공학적 단위로 된 실제 유량을 얻을 수 있습니다. 연동형 유량계 하나를 여러 액체 또는 가스에 사용할 수 있습니다.
4. 물이나 공기 이외의 가스나 액체를 사용하는 경우 어떻게 하나요? 증류된 물을 사용하는 경우 어떻게 하나요?
연동형 유량계를 사용하는 경우 당사에 튜브 번호와 플로트의 종류를 알려주신다면 카탈로그에 수록된 가스에 대한 상관표를 팩스로 보내드립니다. 일부 수록되지 않은 가스에 대한 상관관계 또한 제공할 수 있습니다.
증류수의 경우, 물의 상관표를 사용하십시오.
5. 로타미터를 진공 혹은 배압 상황에서 사용할 수 있나요?
사용할 수 있습니다. 다만, 밸브가 존재하는 경우 밸브를 출구(유량계 위쪽)에 설치해야 합니다. 이는 튜브를 프레임 안에서 거꾸로 뒤집은 뒤 프레임을 거꾸로 돌려서 할 수 있습니다. 해당 위치의 튜브는 원래 시점에서 올바르게 읽을 수 있고, 밸브가 유량계 위쪽인 출구에 위치해야 합니다. 이를 통해 진공을 올바르게 제어할 수 있습니다.
6. 하나의 유량계로 다양한 유량을 측정할 수 있나요?
가능합니다. 연동형 유량계를 사용하면 카볼로이, 스테인리스 스틸, 유리 또는 사파이어와 같은 서로 다른 플로트를 사용해 서로 다른 유량을 측정할 수 있습니다.
7. 150mm 유량계와 65mm 유량계의 차이점은 무엇인가요?
150mm 유량계의 척도는 150mm 길이이며, 그에 맞게 눈금이 그려져 있습니다. 더 값싼 65mm 유량계보다 더 좋은 해상도를 제공합니다.
8. 로타미터는 수직으로 설치되어야만 하나요?
일반적으로 로타미터는 플로트가 유체의 흐름 정중앙에 위치하도록 수직으로 설치되어야 합니다. 높은 유량의 경우 플로트가 측정 튜브 위쪽으로 올라가고, 낮은 유량에서는 튜브 아래쪽으로 내려갑니다. 당사의 일부 로타미터는 플로트에 스프링이 내장되어 있어 어느 방향으로든 장착 가능합니다.
9. 내가 가지고 있는 플로트는 무엇인가요?
유리 플로트는 검은색이고, 사파이어 플로트는 빨간색입니다. 카볼로이 및 스테인리스 스틸 플로트는 금속 느낌이 나는 외관을 하고 있지만, 카볼로이 플로트는 자성이 있습니다.
10. 면적식 유량계를 사용하는 이점은 무엇인가요?
—값쌈
—어느 정도 자가세척 기능 존재
—전력이 필요하지 않음
—화학물질간 호환성을 위해 여러 재료로 제공됨
11. 면적식 유량계를 사용할 때의 한계점은 무엇인가요?
—데이터 전송을 위한 출력단 없음
—변화하는 가스 종류, 압력 및 온도 변화에 민감