연동 펌프에 헤드 열림 센서 인터록을 설치해 작업장 안전 향상
연동 펌프에 헤드 열림 센서 인터락이 설치되거나 기존 펌프에독립적인 시스템이 설치되면 드라이브가 누군가가 어떤 이유에서건 펌프 헤드를 열게 되면 자동으로 꺼집니다. 이 기술은 예방적 유지보수 동안 배관을 수리하거나 교체하는 기술자와 작업자에게 추가적인 보호를 제공합니다.
연동 펌프는 어려운 유체 취급 문제를 해결하기 위해 사용되며, 무균 환경, 전단민감성 또는 고순도 유체를 운반할 때 특히 유용합니다. 연동 펌프의 설계상 펌핑되는 액체 또는 규제 요구사항에 따라 단 하나의 부품(배관)에만 유체가 노출되게 됩니다. 단 하나의 부품에만 노출되게 되면 올바른 배관 재료를 사용했을 때 유체 경로의 호환성을 확보할 수 있습니다. 이로서 오염을 방지하고 배관이 조기에 손상되는 것을 막을 수 있습니다. 연동 펌프는 지속적으로 가동하거나 정해진 양만큼의 유체를 배출할 수 있습니다. 연동 펌프 시스템은 용적식 펌프이며, 드라이브, 펌프 헤드 및 배관이라는 세 부품이 포함되어 있습니다.
연동 펌프는 어떻게 작동하나요?
Peristaltic Pump Header with Rotor & Housing
펌프 헤드는 로터와 하우징이라는 두 부품으로 구성되어 있습니다. 배관은 로터와 하우징 사이에 위치한 배관 베드에 위치해 교합(쥐어짜임)됩니다.
Peristaltic Pump Header with Rotor & Housing
로터의 롤러가 배관 위를 이동해 유체를 밀어냅니다. 롤러 뒤의 배관은 원래의 모양으로 돌아가면서 진공을 만들고, 해당 위치 뒤쪽의 액체를 끌어들입니다.
Peristaltic Pump Header with Rotor & Housing
롤러 사이에 유체의 “완충지역”이 형성됩니다. 이는 튜브의 ID(내경)과 로터의 형태에 따라 달라집니다. 유량은 속도와 완충지역의 크기를 곱해 구할 수 있습니다. 완충지역의 크기는 점도가 매우 높은 유체를 제외하면 상당히 일정하게 유지됩니다.
유체와 접촉하는 시스템 부품이 배관뿐이기 때문에 연동 펌프는 청소하기 쉬우며, 준비 능력이 좋고, 화학 물질 피딩부터 의료 기기와 제약까지 다양한 사례에 적용할 수 있습니다. 다만, 배관을 예방적 유지보수 또는 새로운 1회용 용도를 위해 교체할 때 작업자는 펌프 헤드를 열어야 합니다. 그렇게 하는 경우, 롤러가 노출됩니다.
최근까지 대부분의 연동 펌프는 수리 이전에 작업자가 펌프 로터를 셧다운하거나 꺼야 했습니다. 이 절차는 전기기계적 장비에 작업을 할 때의 SOP(표준 작업 절차)로 취급되었습니다. 전원을 분리하거나 종료하면 기기가 원치 않게 작동하는 것을 막을 수 있습니다.
연동 펌프의 배관은 주기적으로 수리 및 교체되어야 합니다. 일부 오래된 펌프에서는 배관을 교체하기 위해서는 펌프 헤드를 제거해야 합니다. 쉬운 로딩 기능을 탑재한 새 펌프의 경우 펌프 헤드가 드라이브에 마운팅된 상태로 작업자가 배관을 교체할 수 있도록 합니다. 이러한 발전과 함께 회전하는 로터에 작업자가 노출될 가능성이 등장했습니다. 업계의 점점 가속하는 규제 및 안전에 대한 초점이 작업장의 인체공학을 개선하고 헤드 열림 센서 인터록을 개발하는 기회가 되었습니다.
작업자에게 추가적인 보호를 제공
Masterflex L/S Digital Pump with Open-Head Sensor
내장형 헤드 열림 센서 인터록은 바쁜 생산 환경에서 배관 교체 및 정기점검을 하는 작업자 및 기술자에게 추가적인 보호를 제공합니다. 이 새로운 기능은 특히 PLC 또는 SCADA 컴퓨터가 원격 위치에서 펌프를 제어할 수 있는 시스템 상에서 작동하는 연동 펌프의 경우에 특히 이득이 있습니다. 헤드 열림 센서 인터락은 마치 락아웃/태그아웃 절차처럼 예기치 않게 펌프가 원격으로 작동하는 것을 방지합니다. 헤드 열림 센서 인터락은 배관을 로드하거나 교체하는 숙련되지 않았거나 자주 해당 작업을 하지 않는 연동 펌프 사용자를 부상으로부터 보호할 수 있습니다. 이 센서 기술은 신속 로딩 펌프 헤드와 결합해 펌프 헤드가 열리면 드라이브를 정지시켜 드라이브 사프트와 연결된 움직이는 롤러에 노출되는 일을 없게 합ㄴ디ㅏ.
여기에 더해 내장된 헤드 열림 센서 인터락이 없는 연동 펌프, 예를 들어 L/S® Easy-Load® II 펌프 헤드 또는 I/P® Easy-Load 펌프 헤드가 포함된 Masterflex 펌프 시스템의 소유주는 독립적인 센서 시스템을 사용할 수 있습니다. 작업자가 의도적이던 실수로건 펌프 헤드를 열면 인터록 박스에 연결된 펌프 드라이브에서 전력이 해제됩니다. 작업자가 펌프 헤드를 닫기 전까지 펌프 드라이브에 전력이 다시 공급되지 않습니다.
이 독립적인 시스템은 인터록 제어 박스와 새로운 헤드 열림 센서 인터락 펌프 헤드로 구성되어 있습니다. 헤드 열림 센서 인터락이 탑재된 펌프 헤드는 펌프 헤드가 열릴 때 라인에 공급되는 전압을 끊을 수 있는 적절한 릴레이가 포함되어 있는 제어 보드가 위치한 인터락 제어 박스에 쉽게 연결할 수 있습니다. 작업 도중 펌프 헤드가 열리면 인터락 제어 박스가 즉시 드라이브를 정지시킵니다. 작업자가 펌프 헤드를 닫기 전까지 펌프 드라이브에 전력이 다시 공급되지 않습니다. 박스의 표시기 라이트가 센서로 감지되는 헤드의 상태에 대한 시각적인 상태를 보여줍니다.
독립적인 시스템의 인터락 제어 박스는 최대 2개의 적층된 펌프 헤드로부터 입력 신호를 받을 수 있으며, 둘 중 하나라도 열리는 상태에 반응합니다. 인터락 제어 박스와 함께 단일 채널 작업을 가능하게 하는 센서 단락 플러그가 제공됩니다. 이중 채널을 사용하고자 하는 경우, 해당 플러그를 제거하고 두 번째 헤드가 연결됩니다. 이 독립적인 시스템은 NEMA 4X/IP66 방수등급을 받아 식품 가공 및 중요한 세척 절차가 있는 다른 산업에 사용하기 적절합니다.
헤드 열림 센서 인터락 및 독립적 시스템은 연동 펌프를 사용해 작업을 하는 기술자 및 작업자를 보호하는 데에 중요한 역할을 합니다. 점점 더 많은 기업들이 이 기능을 자사의 연동 펌프에 추가하면서 이 기술은 작업장 안전을 개선할 것입니다.