원심분리기
추천 솔루션
Micro Star 17 및 17R 마이크로 원심 분리기는 안전하고 콤팩트하며 사용하기 쉬운 실험실 기기로 강력한 기능, 다목적성 및 편의성을 제공합니다. 통기식 Micro Star 17과 냉장 Micro Star 17R은 모두 일상적인 시료 제조 과정을 가속화하도록 설계되었습니다 (예: PCR).
추가 자료
이 소형 벤치용 원심분리기는 생명 공학 산업의 샘플 준비 및 학술 연구에 이상적입니다. 회전 유연성 (12,000 x g 이상의 50mL 코니칼 튜브 또는 최대 30,279 x g의 속도의 다양한 마이크로튜브)도 갖추고 있습니다.
추가 자료
이 다용도 원심분리기는 게놈/분자 생물학, 단백질학 및 생화학 분야의 다양한 일상적인 실험 용도에 이상적입니다. 몇 초 만에 완벽한 솔루션을 만들 수 있습니다!
추가 자료
Powerful At Every Turn - New Thermo Scientific General Purpose up to 4 litre Centrifuges.