수분 분석
VWR은 다양한 적외선 가열, 할로겐, 금속, 세라믹, 코일형 석영 원소 수분 분석기를 제공합니다.
- 적외선 가열 – 유리 없음 (MB23), 빠른 결과를 위해 할로겐 사용 (MB25), 유리나 알루미늄 패널로 원소 가열 (MA35)
- 고도 정밀 수분 분석기: 할로겐 (MB35, MB45, MA 100), 세라믹, 코일형 석영 원소(MA100 및 MA150)
- 법정 계량용으로 쓸 수 있는 검증된 다양한 버전 (OCE)의 수분 분석기도 취급합니다
Product selection
Moisture Balances
엄선된 수분 측정기
Weighing & Drying Dishes
대부분의 수분 측정기 및 건조기와 호환되는 견고한 알루미늄 접시. 쉬운 정리를 위해 오일 프리(Oil-free) 및 테이퍼 처리