KF 적정
물 분석용 소형 부피/전량 측정 Karl Fisher 적정기 및 관련 시약 포트폴리오.
- 부피 측정 Karl Fischer 적정기는 빠르고 정확한 수분 함량 측정과 손쉬운 조작으로 중간에서 대량 물 (mg 범위)에 적합합니다
- 전량 측정 Karl Fischer 적정기는 매우 간단한 조작으로 빠르고 정확한 수분 함량 측정을 위해 사용되며 소량 물(µg 범위)에 적합합니다.
- Karl Fischer 시약
Volumetric Karl Fischer Titrators
일반적인 Karl Fischer 적정기는 손쉬운 조작으로 빠르고 정확한 수분 함량 측정이 가능합니다.
Karl Fischer Reagents
물 측정을 위한 Karl Fisher 시약