제품 비교 표
FBS 제품 | FBS 대체품 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 등급 FBS | 프리미엄 등급 FBS | 등급 FBS 선택 | 아주 낮은 IgG FBS | FB 에센스 | 우아혈청, 철분 강장제 | ||
원산지 | 100% 미국 생산 | X | X | X | X | X | |
USDA 승인 원산지(미국 외) | X | ||||||
제품 특징 | 일회용 필터 기술 | X | X | X | X | X | |
저온 생산 | X | X | X | X | |||
클래스 100 무균실 생산 | X | X | X | X | |||
트리플 0.1μm 살균 필터 | X | X | X | X | X | ||
전체 균질 기술 | X | X | X | X | X | X | |
외부 연구소에서 개별 검사 | X | X | X | X | X | X | |
규격 | |||||||
내독소** | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 5 | ≤ 20 | ≤ 20 | |
헤모글로빈** | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 30 | |
9CFR 바이러스 검사, 멸균, 마이코플라스마 | X | X | X | X | X | X | |
생화학 분석 | X | X | X | X | X | X | |
전기 영동 프로파일 | X | X | X | X | X | X | |
qPCR 기술로 추가 바이러스 검사 | X |
** 세럼 생산에 많은 정성과 주의를 기울였고, 설정한 사양보다 훨씬 낮은 마지막 테스트 결과를 얻어냈습니다. 실제 검사 결과는 분석 증명서를 참조하시기 바랍니다.
ISIA 인증 추적성
국제 혈청 산업 협회(ISIA)는 혈청 사용자가 혈청 제품의 추적성을 확인하는 데 도움이 되는 산업 표준을 수립했습니다. ISIA는 추적성 표준 준수를 확인하기 위해 엄격한 독립 감사 프로그램을 구현했습니다. ISIA 추적성 인증은 ISIA 지침을 완전히 준수하고 감사를 통과한 제품에 수여됩니다. 또한, ISIA는 제품 품질 테스트 및 Certificate of Analysis(CoA)와 같은 문서 상 보고에 대한 엄격한 지침을 수립하였습니다. 혈청 사용자는 추적 가능성을 보장하기 위해서는 ISIA 인증 회사에서 소싱해야 합니다.
Oritain 파트너십:
Avantor는 Oratain 데이터베이스의 일부입니다. Oritain의 제품 원산지 확인을 통해 Avantor® Seradigm Fetal Bovine Serum(FBS)에 대한 추적성과 신뢰성은 검증되었습니다. Oritain의 독립적이고 과학적인 샘플링 및 분석은 Seradigm FBS를 사용하는 고객에게 제품에 대해 신뢰성을 제공합니다. Oritain과의 파트너십을 통해 당사는 FBS 원산지 "fingerprint"를 입증할 수 있습니다. 개별 로트별 정보는 제품 COA(Certificate of Analysis)에서 확인할 수 있습니다.