공정 크로마토그래피 레진 및 배지
Avantor J.T.Baker® 브랜드 BAKERBOND® 공정 크로마토그래피 제품은 정제 공정의 효율성을 개선하여 생산성을 높이고 밀접하게 관련된 불순물을 제거하여 선택성을 향상시키도록 설계된 고유의 멀티 모드 화학을 특징으로 합니다. 당사의 레진과 배지는 전체 정제 단계를 줄이는 동시에 바이오의약품 공정 분야에서 순도와 생산성을 향상시키는 것으로 입증되었습니다.
공정의 각 단계에 대한 솔루션
The J.T.Baker® brand BAKERBOND® 공정 크로마토그래피 제품에는 mAbs 폴리싱 단계, 백신 생산, 재조합 단백질 생산을 거쳐 mAbs 제조의 단백질 A 캡쳐 단계에 적합하고 다양한 신뢰할 수 있는 제품이 포함됩니다.
다운스트림 생산을 최적화하기 위한 전문 지식 및 지원
크로마토그래피 분야에서 40년 이상의 경험을 보유한 당사의 전문가 팀은 컬럼 패킹에서 맞춤형 배지까지 다양한 지원을 제공할 수 있습니다. 또한 다운스트림 공정 최적화에 대한 전문 지식을 제공하여 귀하의 분야에 적합한 버퍼 세척 및 솔루션을 추천해드립니다. 다운스트림 프로세스 최적화 서비스에 대해 자세히 알아보십시오.
가장 까다로운 애플리케이션에 대한 탁월한 성능
100년 이상 전 세계 고객들은 까다로운 애플리케이션의 요구 사항을 충족하는 Avantor J.T.Baker® 브랜드 제품을 신뢰해왔습니다.
당사가 신뢰하는 cGMP 화학 물질과 부형제 제품과 함께, J.T.Baker® 브랜드 공정 크로마토그래피 미디어, 컬럼 및 레진은 mAbs 다운스트림 공정 내 중요한 크로마토그래피 단계에서 정확한 성능을 제공합니다.
J.T.Baker 및 기타 브랜드의 cGMP 화학 물질 및 부형제를 확인해보세요.
Product selection
J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ 레진
재조합 단백질 mAbs 제조에서 우수한 알칼리성 안정성 및 동적 결합 능력을 제공하는 레진
사전 포장된 실험 컬럼용 J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ 재조합 단백질 A 레진
편리한 1ml 및 5ml 실험실 컬럼에 있는 다양한 일반 크로마토그래피 장비와 함께 mAbs 제조에 적합합니다.
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI 벌크 레진
다중 모드 이온 교환(IEX) 크로마토그래피 수지를 사용하여 크로마토그래피 공정 단계의 분리력을 향상시킵니다.
사전 포장된 실험 컬럼용 J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI 레진
편리한 1ml 및 5ml 실험 칼럼에서 사용 가능한 멀티모드 이온 교환(IEX) 크로마토그래피 레진
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSx 벌크 레진
고유의 선택성을 가진 다중 모드 이온 교환(IEX) 크로마토그래피 레진을 사용하여 보다 높은 정제 성능을 구현합니다.
사전 포장된 실험 컬럼용 J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX 레진
고유의 선택성을 가진 다중 모드 이온 교환(IEX) 크로마토그래피 레진을 사용하여 보다 높은 정제 성능을 구현합니다.
J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl 벌크 레진
혼합 모드의 소수성 상호작용 크로마토그래피(HIC) 레진
사전 포장된 실험 컬럼용 J.T.Baker® BAKERBOND® Poly Hi-Propyl 레진
혼합 모드 소수성 상호작용 크로마토그래피(HIC) 레진을 편리하게 1ml 및 5ml 실험실 컬럼에 사용합니다.
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT 벌크 레진
다중 모드 이온 교환(IEX) 크로마토그래피 레진을 사용하여 크로마토그래피 공정 단계의 분리력을 향상시킵니다.
사전 포장된 실험 컬럼용 J.T.Baker® BAKERBOND® PolyQUAT 레진
편리한 1ml 및 5ml 실험 컬럼에서 사용 가능한 멀티모드 이온 교환(IEX) 크로마토그래피 레진
J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx 벌크 레진
프로세스 크로마토그래피를 위한 다중 모드 이온 교환(IEX) 크로마토그래피 레진