OmniTop single-use sample tubes
간편하고 정확한 샘플 관리
싱글유즈 시스템 내에서 교차오염의 위험없이 샘플을 추출 및 이동시킴으로써 바이오의약품 개발을 앞당길 수 있습니다.
OmniTop single-use assembly의 특장점
- 복잡 다단한 바이오의약품 제조 공정 요구 사항에 대응하는 맞춤형 솔루션 제공 가능
- 기존 바이오리엑터 세척 및 검증에 소요되었던 시간과 노력에 대한 투자 불필요
- 교차 오염 방지는 물론 높은 정확성과 간편한 사용성으로 효율 극대화
- 글로벌 싱글유즈 파트너 네트워크에 기반한 강력한 공급망 확보
- 아반토 글로벌 싱글유즈 전문가를 통한 공정 설계 지원 서비스
OmniTop single-use 주요 제품 안내
OmniTop single-use sample tubes
- 유체 샘플을 확보하고 이동, 보관하는 데에 최적화된 장치
- 튜브에 결합된 캡과 튜빙은 목적에 따라 다양한 사이즈와 소재 적용 가능
- 내부 유체 제거를 위한 내부 딥튜브 장착 모델 선택 옵션
- 기성품 모델 뿐 아니라 맞춤형 제품 공급 가능
- 다양한 형태의 바이오리엑터, 시험 장비 및 용기와의 호환성 제공
OmniTop 어셈블리를 이용한 유체 이동 시연 영상
OmniTop sample tubes with OctoCap
- Cap과 튜브를 빈틈없이 결합해주는 싱글유즈 솔루션
- 미리 설정된 토크로 cap을 닫을 수 있어 캡 손상 및 덜닫힘 위험 방지
- Endotoxin 오염 방지를 위한 특수 재질의 소재 적용