새로운 크로마토그래피 레진을 활용하여 다운스트림 공정 내의 단일클론항체 정제를 향상시키는 법
해당 웨비나에서는 중요한 과정인 불순물 제거와 함께 처리량을 크게 개선시킬 수 있는 통합 mAbs 다운스트림 정제 공정에 대하여 시연할 것입니다. 공정 접근법은 (1) 사전 흡수 여과 기술 및 (2) 완충 첨가제를 포함합니다. 60 g/L 이상의 높은 동적 결합 용량을 갖는 PROchievA 단백질 A 친화성 레진과 결합하여, 전체 공정 시간을 줄이면서 순도가 증가된 항체를 얻을 수 있었습니다. 또한, 프로세스 크로마토그래피 중에 특정 첨가제를 사용함으로써, 숙주 세포 단백질의 불순물과 응집체를 제거할 수 있었고 표적 항체를 더 효율적으로 선별하기 위해 '미세 조정'될 수 있음을 보여드릴 것입니다. 설명드린 기술들은 함께 사용 시 더 효율적으로 단일클론항체 정제에 도움이 될 수 있습니다.
2020년 6월 Avantor webinar programme에서 제공된 웨비나입니다.
연사:
Jonathan Fura는 Avantor의 연구 개발 담당 매니저입니다. Jonathan은 항체 기반 바이오 의약품 및 진단 개발 및 제조를 발전시키는 데 활용되는 기술을 개발하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 학업적 배경으로 면역조절 치료 전략을 개발에 중점을 두는 화학 박사 학위를 가지고 있습니다. | ||
오정민씨는 Avantor 신제품 개발부 부장입니다. 현재 정민씨는 세포 및 유전자 치료 고객을 위한 맞춤형 제품 개발을 포함하여 여러 바이오 제약 업계 파트너와 함께 제품 및 공정 개발 프로젝트를 이끌고 있습니다. 정민씨는 연속 크로마토그래피 시스템의 최적화를 전문으로 하는 화학 공학 석사와 박사 학위를 가지고 있습니다. | ||
Joshua Sumoski는 Avantor의 혁신을 위해 애쓰는 과학자입니다. Joshua는 현재 다운스트림 정제 공정 개발과 크로마토그래피 제품 지원에 초점을 맞추고 있습니다. 그는 입사하기 전 바이오/제약 산업에서 공정 개발 및 제조 분야에서 15년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. |