신제품
VWR® 자동 세균 계수기 (Automatic Colony Counters)
자동 세균 계수기를 사용하면 일관성, 정확성, 속도 및 효율성 등의 장점이 있습니다.
Avantor의 신규 VWR 자동 세균 계수기 제품군은 저렴한 비용으로 신속하게 pour plate, spread plate, 및 spiral plate 사용 가능할 뿐만 아니라 고급 확장 애플리케이션 및 IQ/OQ까지 지원합니다.
추가 정보
T-Lab Eco: 경제적인 실험실 오토클레이브
Tuttnauer는 간편성과 경제성을 염두에 두고 교육 기관과 연구 시설을 위해 T-Lab Eco를 개발했습니다.
이 수직 바닥형 오토클레이브는 최대 범용 용량 크기와 물, 전력 및 작동 시간 결과와 같은 자원의 최적화를 결합하여 실험실의 생산성을 높이기 위한 목적으로 일반 실험실의 멸균에 대한 기본적인 요구 사항들을 충족합니다.
추가 정보
CytoFLEX 유세포 분석기를 사용하여 귀사의 미생물수측정 검사법을 개선하세요!
본 제품은 CytoFLEX 플랫폼의 고급 광학 및 유체 소자를 활용하여 비드를 세지 않고도 작은 입자를 200 nm까지 분해하고 0.5μm 크기의 박테리아도 셀 수 있습니다. 또한, 세포의 생존 능력과 생명력에 대한 정보를 제공하여 제조업체가 시간과 비용을 절약할 수 있도록 돕습니다.
휴대용 MinION™ 시퀀싱 기기
경제적인 휴대용 MinION 시퀀싱 기기를 사용하여 배양 또는 복잡한 유전체 시료의 신속한 미생물 식별 및 특성 감별이 가능합니다.
실시간 분석을 통해 실행 가능한 결과에 신속하게 접근할 수 있습니다.