직관적 터치스크린이 있는 MasterSense™ 연동 펌프
오늘날 핵심적인 공정 애플리케이션 및 미래 생물 약제 산업을 위해 설계된 연동 펌프
펌프 옵션 비교
직관적이고 혁신적입니다.
  • 통합된 센서는 유체의 압력을 모니터링하고 공정에 문제가 생기기 전에 경고 알림이 작동합니다.
  • 표준 프로토콜을 저장하여 연속적으로 적용할 수 있습니다.
  • 젖은 장갑을 끼고 조작해도 문제 없는 직관적인 디지털 터치스크린으로 최적화된 메뉴 탐색과 프로그램 입력이 가능합니다.
  • GMP를 준수하는 마스터센스 드라이브는 3단계 비밀번호 인증을 제공합니다.
쉽고 정확합니다.
  • 운영 모드에는 연속 실행, 용량 분주 및 시간 지정 분주가 포함됩니다.
  • 용량 및 시간 지정 모드에서는 배치 제어와 정지 간격을 설정할 수 있습니다.
  • 튜빙의 정확한 보정을 확인하기 위한 수준 높은 튜빙 캘리브레이션을 수행합니다.
  • 그래픽 인디케이터는 튜빙 보정이 최적화된 순간을 알려줍니다.
호환되고 똑똑합니다.
  • 연결과 제어 옵션으로는 EtherNet/IP, Profibus, 아날로그 원격 및 연속 제어가 있습니다.
  • MasterflexLive®는 PC나 모바일 장치의 클라우드를 통해 펌프 작동을 모니터링할 수 있게 해줍니다.
  • 무선 펌웨어 업데이트를 통해 MasterSense 펌프 시스템이 최신 기능과 성능을 갖추도록 보장합니다.
사용자 친화적 메뉴로 50 개의 펌프 프로그램 생성, 저장 및 리콜
장갑을 끼고도 제어가 가능한 터치스크린 인터페이스
  • 쉬운 설정 및 프로그램
  • 5” 가용성 TFT/RGB 터치스크린, 선명하고 넓은 뷰 앵글
  • 각각 고유한 이름을 가진, 일반적으로 사용되는 최대 50개의 프로토콜을 쉽게 저장 및 호출할 수 있습니다.
  • 그래픽 표시기로 로딩된 튜빙이 최적하게 교정될 때 알려줍니다.
intuitive touch screens
PC 또는 휴대장치로 편리하게 원격 모니터링하기
MasterflexLive 원격 옵션
MasterSense 펌프 비교
Masterflex B/T MasterSense BioPharma Peristaltic Process Pump
Masterflex® B/T® MasterSense™ 생물 약제학 프로세스 펌프
  • IP66 세척 적경 316 스테인리스 스틸 하우징
  • 연속 사용, 리버시블, 다양한 유동
  • PerfectPosition® 펌프 튜빙, B/T 87 또는 B/T 91 선택
고 유동
0.65 -
42 LPM
압력
최대
35 psi
연결성
EtherNet/IP, Profibus, 아날로그 원격 및 연속 제어, 그리고 MasterflexLive까지 다양한 연결 및 제어 옵션
Masterflex I/P MasterSense™ Pumps
Masterflex I/P MasterSense™ Pumps
  • 애플리케이션 공정에 필요한 용량과 동력을 갖춘 신뢰할 수 있는 펌프
  • 유지 보수의 부담이 적은 브러시리스 모터는 ±0.1% 속도 제어 정확도를 제공하며 6000:1 턴다운 비율을 갖추고 있습니다.
  • 최대 두 개의 I/P 펌프 헤드를 추가하거나 펌프 완제품을 확인해보세요.
  • IP66 등급의 NEMA 4X 스테인리스 스틸 드라이브 및 완제품
고유량
0.001 ~
26 LPM
압력
최대
40 psi
(2.7 bar)
연결성
Ethernet/IP, Profibus, 아날로그 원격 제어, 연속 제어, 그리고 MasterflexLive
Masterflex MasterSense™ Pump, EtherNet/IP™ Network-Compatible with MasterflexLive®, with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing, 0.1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Masterflex® L/S® MasterSense™ Pumps
  • 작은 크기로 벤치 공간을 효율적으로 활용합니다.
  • 유지보수가 필요 없는 브러시리스 모터로 ±0.1%의 속도 제어 정확도를 제공하며 6000:1의 턴다운 비율을 지원합니다.
  • 최대 두 개의 L/S 펌프 헤드를 추가하거나 펌프 완제품을 확인해보세요.
  • IP66 등급의 NEMA 4X 스테인레스 스틸 드라이브 및 완제품
중간 유량
0.001 -
3400 mL/min
압력
최대
150 psi
(1.3 bar)
연결성
EtherNet/IP, Profibus, 아날로그 원격 및 연속 제어, 그리고 MasterflexLive까지 다양한 연결 및 제어 옵션
Masterflex® L/S® MasterSense™ Fill/Finish Pump System with Masterflex® Ultrapharm™ Pump Head
Masterflex® L/S® MasterSense™ Fill/Finish Pump System with Masterflex® Ultrapharm™ Pump Head
  • L/S MasterSense Drive의 모든 기능과 더불어…
  • 최대 250 rpm 속도로 0.5 mL 미만부터 500 mL 이상의 용량을 투여할 수 있습니다.
  • 귓속말처럼 조용한 작동 소음
  • 오프셋 롤러와 플래닛 기어링은 최소한의 오차 범위(±0.5%)로 정확도를 향상시키며 펄세이션을 줄이고, 튜빙의 수명을 연장합니다. Double-Y 튜빙을 확인해보세요.
중간 유량
0.0006 ~
19 LPM
압력
최대
150 psi
(10.3 bar)?
연결성
EtherNet/IP 또는 Profibus와 함께 MasterflexLive 또는 아날로그 원격 제어를 선택할 수 있습니다.
더 발전된 터치 스크린 조작을 통해 더 많은 펌프 옵션을 이용할 수 있습니다.
Masterflex MasterSense™ Pump, EtherNet/IP™ Network-Compatible with MasterflexLive®, with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing, 0.1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Ismatec® Reglo 디지털 다중 채널 펌프
  • 카트리지 및 중지된 튜빙은 저용량/저유동 펌핑에서 반복 가능한 성능을 위해 폐색 베드에 표준 장력을 보장합니다.
저 유동률
0.0001 -
68 mL/min
*카트리지 유형에 따라 다름
압력
최대
35 psi
연결성
EtherNet/IP, 아날로그 원격 제어, 연속 제어, 그리고 MasterflexLive까지 다양한 연결과 제어 옵션이 있습니다.
Ismatec Reglo Digital Miniflex® Pumps
Ismatec Reglo Digital Miniflex® 펌프
  • 한 개 또는 두 개 채널 선택
  • 돌려서 여는 디자인 및 맞춤형 펌프 유동 패턴은 연구실 사용에 이상적입니다.
저 유동률
0.004 -
365 mL/min
압력
최대
35 psi
연결성
EtherNet/IP, 아날로그 원격 제어, 연속 제어, 그리고 MasterflexLive까지 다양한 연결과 제어 옵션이 있습니다.
Ismatec Reglo Digital Gear Pump Drive
Ismatec Reglo 디지털 기어 펌프 드라이브
  • 압력을 받고 다른 압력 애플리케이션 및 필링용 정확하고 활력 없는 유동입니다.
중간 유동률
1.7 -
5850 mL/min
압력
최대
300 psi
(20.7 바)
연결성
EtherNet/IP, 아날로그 원격 제어, 연속 제어, 그리고 MasterflexLive까지 다양한 연결과 제어 옵션이 있습니다.
Ismatec Reglo Digital Piston Pump Drive
Ismatec Reglo 디지털 피스톤 펌프 드라이브
  • 고압력 애플리케이션 및 디스펜싱 감도 또는 부식성 용액용 터치스크린 계획 가능성 비활성화 및 정확성
저 유동률
0.025 -
75 mL/min
압력
최대
100 psi
(6.9 바)
연결성
EtherNet/IP, 아날로그 원격 제어, 연속 제어, 그리고 MasterflexLive까지 다양한 연결과 제어 옵션이 있습니다.
귀하의 완전 펌프 시스템 찾기
Masterflex 펌프 선택 도구는 귀하의 필요를 신속히 살펴봅니다.
지금 시작