Masterflex® MasterSense™ Gear & Piston 공정용 펌프
공정의 진화
해당 제품군은 중유량에서 고유량, 고압 애플리케이션에 적합하며, MasterSense™ 디지털 기술 적용으로 센서 모니터링, 유량 제어 및 편리한 연결성 등의 고급 사용자 경험을 제공합니다.
더 나은 공정을 위한 최신 기능
위생적인 환경에 적합 -
316 폴리싱 처리되었으며 세척이 가능한 IP66 NEMA 4X 스테인리스 스틸 하우징
유체 경로에 통합된 센서는 유체 압력을 모니터링하고 공정 상 장애가 발생하기 전 경고합니다.
젖은 장갑을 낀 상태에서도 사용 가능한 디지털 터치스크린 조작을 통해 직관적으로 표준 프로토콜을 저장하고 불러올 수 있는 최적화된 메뉴 탐색 기능 제공
무선 펌웨어 업데이트를 통해 시스템을 이동없이도 펌프 시스템을 최적화 가능
정교한 설계로 더 폭넓은 유량 범위, 높은 압력 및 토크 성능을 지원하여 재현성을 향상시키고 점도가 높은 유체까지 펌핑 지원
기어 펌프는 고압, 무펄스 유량 애플리케이션에서 깨끗한 유체를 펌핑하는 데에 최적화된 솔루션입니다.
VIEW FULL SPECS
피스톤 펌프는 교체 및 로트 간 오염에 민감하지 않지만 높은 반복성이 요구되는 디스펜스 위주의 애플리케이션에 적합합니다.
VIEW FULL SPECS
연속 모드
시간 모드
볼륨 모드
압력 지정
유저 설정
프로그램 저장 및 불러오기
네트워크 감지
원격 모드
헤드 조정
복잡한 제품 설명서 학습 없이도 사용 가능
장갑을 낀 상태에서도 조작할 수 있는 직관적인 터치 스크린 인터페이스
- 간편한 설정 및 프로그래밍
- 선명하고 넓은 시야각을 갖춘 5인치 정전식 TFT/RGB 터치스크린
- 장갑 착용 시에도 간단히 터치로 매개변수 조정 가능
- 연속 모드, 볼륨 및 시간 지정 모드가 포함된 다양한 작동 모드
- 볼륨 및 시간 모드에서 일괄 제어 및 간격/꺼짐 시간 설정 지원
- 자주 사용하는 프로토콜을 고유한 이름으로 최대 50개까지 간편하게 저장하고 불러올 수 있음.
- 그래픽 표시로 펌프 시스템이 최적으로 보정된 시기 파악 가능
통합 센서가 배지를 모니터링하므로 별도 작업이 필요 없습니다.
빈틈없는 모니터링을 통해 위험 방지 및 비용 절감 달성
- 인라인 압력 센서 설치
- 센서를 펌프에 연결
- 경보 구성 후 펌프 시작
고급 연결 및 제어 옵션
어디서나 효율적인 제어 가능
유연한 연결성
- 선택 가능한 연결 옵션: EtherNet/IP ™ , PROFIBUS, 직렬 또는 아날로그 연결 제어
- 펌프 기능에 대한 3단계 접근 레벨 설정 - 이 옵션을 사용하면 펌프를 작동할 수 있는 사람과 권한을 제어하여 안전한 공정 운영이 가능합니다.
- 무선 펌웨어 업데이트 - 자동 업데이트도 지원하여 기기 역량을 최대한 활용
- 드라이브 후면의 Wi-Fi 또는 표준 이더넷(RJ45) 포트를 통한 인터넷 연결
기어 펌프 시스템 구성 살펴보기
완전한 펌프 시스템 구축을 위해서는 드라이브와 펌프 헤드가 필요합니다. 일반적인 사용을 위한 표준 시스템 사용을 고려하실 수 있으며 (아래 표 참조), 또는 특성화된 공정 환경을 고려하여 펌프 드라이브 및 마운트, 캐비티 스타일 헤드 펌프 헤드 옵션을 선택 적용할 수 있습니다.
기어 펌프 완제품 사양 및 세부 정보 |
||||
드라이브 단독 제품 | 기어 펌프 완제품 | |||
Model | MFLX07576-50 | MFLX77976-50 | MFLX77976-51 | MFLX77976-52 |
Flow range | 1.7 to 7380 ml/min | 9.2 to 552 ml/min | 64 to 3840 ml/min | 117 to 7000 ml/min |
RPM | 100 to 6000 RPM | |||
Max Differential Pressure | 8.6 bar (125 psi) | 4 bar (60 psi) | 6.9 bar (100 psi) | 1.7 (25 psi) |
Included pump Head | 별도 주문 | MFLX07002-14 | MFLX74012-21 | MFLX07003-04 |
Process connection | 1/8" NPT Female | 1/8" NPT Female | 1/8" NPT Female | |
Viscosity | 0.5 to 1500 Centipoise (Clear fluids) |
자세히 보기 - 기어 펌프 성능 및 기술 사양서를 참조하세요.
기어 펌프 헤드
피스톤 펌프 시스템 구성 살펴보기
완전한 펌프 시스템 구축을 위해서는 드라이브와 펌프 헤드가 필요합니다. 일반적인 사용을 위한 표준 시스템 사용을 고려하실 수 있으며 (아래 표 참조), 또는 펌프 드라이브를 선택하고 다양한 Q 시리즈 또는 Rh 시리즈 피스톤 펌프 헤드 중에서도 선택 장착할 수 있습니다. 저유량 RH 모델에는 어댑터가 필요합니다.
피스톤 펌프 완제품 사양 및 세부 정보 |
||||
드라이브 단독 제품 | 피스톤 펌프 완제품 | |||
Model | MFLX07576-50 | MFLX77976-50 | MFLX77976-51 | MFLX77976-52 |
Flow range | 1.7 to 7380 ml/min | 9.2 to 552 ml/min | 64 to 3840 ml/min | 117 to 7000 ml/min |
RPM | 100 to 6000 RPM | |||
Max Differential Pressure | 8.6 bar (125 psi) | 4 bar (60 psi) | 6.9 bar (100 psi) | 1.7 (25 psi) |
Included pump Head | 별도 주문 | MFLX07002-14 | MFLX74012-21 | MFLX07003-04 |
Process connection | 1/8" NPT Female | 1/8" NPT Female | 1/8" NPT Female | |
Viscosity | 0.5 to 1500 Centipoise (Clear fluids) |