Masterflex® L/S® MasterSense™ 드라이브
유체 이송의 재구상
손쉬운 운영, 협업 및 연결
드라이브 쇼핑하기
펌프 완제품 쇼핑하기
귀사의 프로세스를 원활하게 하는 제품
1
무선 펌웨어 업데이트를 통해 향상된 드라이브 기능을 최대한 활용할 수 있으며, MasterflexLive 옵션은 귀하가 어디서든 모니터링 할 수 있도록 합니다.
2
장갑을 낀 상태에서도 간단한 터치로 파라미터 조작이 용이하며, 직관적 메뉴로 펌프 프로그램을 생성, 저장 및 리콜할 수 있습니다.
3
EtherNet/IP, Profibus, Wi-Fi 및 아날로그 원격 I/O은 귀하가 쉽게 연결 및 제어할 수 있도록 합니다.
전체 사양 보기
Masterflex L/S MasterSense Peristaltic Pump Drive Features
4
유지 보수가 필요 없는 브러시리스 모터는 6000:1 턴다운 비율로 ± 0.1% 속도 제어 정확도를 제공합니다.
드라이브 옵션 쇼핑하기
5
그래픽 표시기로 튜빙의 최적 보정 시기를 알려드립니다. 20 개 이상의 튜빙 중에서 선택하십시오.
L/S 펌프 튜빙 쇼핑하기
6
Open-head 센서와 새지 않는 기능으로 편리하며, 모든 L/S 펌프 헤드를 수용합니다.
L/S 펌프 헤드 쇼핑하기
7
조명 표시기는 펌프가 저조명 환경에서도 작동되고 있음을 한 눈에 알려 드립니다.
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
연속 모드
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
시간 모드
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
볼륨 모드
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
원격 모드
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
튜빙 교정
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
사용자 액세스
intuitive touchscreen works even wearing gloves
작동 메뉴얼을 읽지 않아도 될 만큼 쉽습니다.
장갑을 껴도 조작 가능한 직관적인 터치스크린 인터페이스
  • 쉬운 프로그램 설정
  • 5” 가용성 TFT/RGB 터치스크린, 선명하고 넓은 뷰 앵글
  • 장갑을 껴도 간단한 터치로 파라미터 조정 가능
  • 연속 작동, 볼륨 디스펜스 및 시간 디스펜스가 포함된 작동 모드
  • 볼륨 및 시간 모드에서 배치 통제 및 간격/오프 타임
  • 안티드립 및 스피드 램핑을 볼륨 모드에서 이용 가능 - 정확도 및 샘플 소실 최소화
  • 각각 고유한 이름을 가진, 일반적으로 사용되는 최대 50개의 프로토콜을 쉽게 저장 및 호출 가능
  • 그래픽 표시기로 로딩된 튜빙이 최적하게 교정 시기 알림
귀사의 프로세스를 원격으로 모니터링하고 안전하게 프로그램을 저장합니다.
MasterflexLive Remote Pump Control and Monitoring
MasterflexLive
  • MasterflexLive은 모든 enabled 펌프 파라미터의 실시간 원격 모니터링을 위한 당사의 안전한 클라우드 가능 플랫폼입니다.
  • 현장 직원 필요 없이 핵심 프로세스 작동 - 24시간 모니터링 및 제어가 가능합니다.
  • 푸시 알림은 작동 조건과 오류 메시지 변경을 귀하에게 알려드립니다.
자세히 알아보기
자유로운 접속성
  • 연결 옵션 선택 - MasterflexLive®, EtherNet/IP 또는 Profibus
  • 펌프 기능에 대한 3단계 엑세스 - 본 옵션을 사용해 펌프를 작동할 수 있는 사람과 레벨을 제어해 프로세스를 보호할 수 있습니다.
  • 무선 펌웨어 업데이트 - 자동으로 추후 향상된 기능을 이용할 수 있습니다.
  • Wi-Fi 또는 드라이브 후면의 표준 이더넷(RJ45) 잭을 통한 인터넷 연결이 가능합니다.
전체 사양 보기
귀사의 펌프 시스템을 완성하세요.
귀사의 프로세스에 완벽한 펌프를 만들기 위해 8개 펌프 헤드와 20개 이상 튜빙 제형에서 선택하세요.
Biopharma
비오염성, 저전단성 및 비침습성이 특징인 본 펌프는 바이오제약 및 헬스케어에 적합합니다.
vaccine production line
3단계 엑세스와 프로그램 저장 및 호출 기능은 유체 프로세스를 안전하고 정확하게 만듭니다.
abrasive liquid chemical
수많은 화학 및 채굴 애플리케이션에서 발견된 마모 및 부식 유체 취급이 용이합니다.
Water treatment process
장기 수명 튜빙은 화학 물질 누출 및 증기 잠금 제거를 방지하며, 이는 수처리 공정에 대단히 중요한 과정입니다.
귀하를 위한 올바른 드라이브 또는 펌프 선택
  Masterflex L/S MasterSense Drive 100 RPM (up to 4 pump heads accepted) Masterflex L/S MasterSense Drive 600 RPM (up to 4 pump heads accepted) Masterflex L/S MasterSense Drive 600 RPM with Easy-Load pump head Bundle Masterflex L/S MasterSense Drive 600 RPM with Easy-Load II pump head Bundle
  100 RPM
(최대 4개 펌프 헤드 수용)
600 RPM
(최대 2개 펌프 헤드 수용)
600 RPM
쉬운 로드
완제품
600 RPM
쉬운 로드 II
완제품
유량 범위 0.001 - 580 mL/min 0.006 - 3400 mL/min 0.08 - 480 mL/min 0.28 - 1700 mL/min
EtherNet/IP 및 MasterflexLive 포함 MLFX07526-20 MLFX07526-10 MLFX77920-40 MLFX77920-42
Profibus 및 MasterflexLive 포함 MLFX07526-22 MLFX07526-12 MLFX77920-50 MLFX77920-52
드라이브 사양
에이전시 승인 UL, cUL, CE
보증 2년
MasterflexLive 모든 펌프 파라미터를 실시간 모니터링합니다. 푸시 알림은 귀하에게 작동 조건, 및 오류 메시지를 전달하고, 중요한 펌프 프로세스를 현장에 가지 않고도 24/7 모니터링할 수 있게 합니다.
EtherNet/IP 또는
Profibus
프로세스 컨트롤 네트워크(PLC, SCADA 또는 유사한 것을 사용) 기반 Ethernet/IP 또는 Profibus에 직접 상호작용하며 네트워크 인터페이스를 통해 펌프 파라미터를 제어할 수 있습니다.
속도 제어 정확도(해상도) ±0.1% (0.1 rpm/ 600 rpm; 0.01 rpm/100 rpm)
리버시블
디스플레이 5” 가용성 TFT/RGB 터치스크린, 인 플레인 스위칭(폭 보기 각도); 800 x 480 픽셀 포함
디지털 디스펜싱
외부 제어 - 입력 0 - 20 mA, 20 - 0 mA, 4 - 20 mA, 20 - 4 mA; 0 - 10 V, 10 - 0 V, 0 - 5 V, 5 - 0 V; 시작/중지, 방향 (CW/CCW), 접점 폐쇄를 통한 프라임
외부 제어 - 출력 0 - 20 mA, 20 - 0 mA, 4 - 20 mA, 20 - 4 mA; 0 - 10 V, 10 - 0 V, 0 - 5 V, 5 - 0 V; Tach 출력(오픈 컬렉터), 모터 작동, 오픈 헤드, 국부/원격 일반 알람
모터 브러시리스 Dc(인코더 포함); 연속 사용; 리버시블; 1/10 hp (75 W)
Open-head 센서 예; 확장 케이블 포함
하우징 재료 ABS 스틸 하우징, 도색된 스테인리스 스틸 새시, 도색된 스테인리스 베젤
인클로저 정격 IP33
치수(길이 x 너비 x 높이) 10-1/4" x 7-5/8" x 8-1/2" (26 x 19.4 x 21.6 cm)
배송 무게 11 lb (5 kg)
전원 90 - 260 VAC, 50/ 60 Hz