Masterflex® 연동 펌프 및 유체 이송 솔루션
Carousel
높은 내구성의 Masterflex® 연동 펌프 시스템은 우수한 정확도와 재현성으로 연구 단계에서부터 스케일업 생산 단계까지 최적의 성능을 제공합니다.
당사의 펌프는 MasterflexLive® 클라우드 지원 연결, 손쉬운 제어 및 튜브 교체를 포함하는 최신 기술을 적용하였으며 동시에 유지보수에 대한 부담이 낮고 비용 효율적인 다양한 요구사항들을 충족하는 솔루션입니다.
Masterflex® 연동 펌프는 유량 범위 별로 제품군이 나눠집니다.
  • Masterflex Ismatec® 제품군 : 0.0001 to 365 mL/min
  • Masterflex L/S® 제품군 : 0.00005 to 3400 mL/min
  • Masterflex I/P® 제품군 : 0.001 to 26 LPM
  • Masterflex B/T® 제품군 : 0.3 to 42 LPM
Masterflex® 브랜드의 10,000 가지 이상 펌프 및 다양한 튜빙 제형 옵션을 통해 귀하의 연구에 최적화된 펌프를 디자인할 수 있습니다.
유체 이송 솔루션의 특장점
당사의 유체 이송 솔루션은 귀사의 공정을 전반적으로 도와드릴 수 있습니다. 당사의 시스템은 트레이서빌리티 및 IQ/OQ/PQ를 준수합니다.
당사의 펌프는 오랫동안 아래의 다양한 분야들에서 신뢰받아 왔습니다:
  • 바이오프로세싱
  • 화학 물질 공급
  • 식음료
  • 화장품
  • 잉크/코팅
  • 펄프 및 종이
  • 반도체
  • 수질 관리 및 폐수 처리
당사의 펌프 제품군은 다음과 같은 찹려화된 이점을 제공합니다:
  • 거친 환경에서도 고장 우려가 적은 특허 기반의 견고한 디자인
  • 높은 정확성, 정밀성 및 재현성을 특징으로 하는 품질
  • 유체가 튜빙을 통해서만 전달되는 대용량 시스템 지원
유체 이송 솔루션 - 연구에서부터 생산까지
연구개발부터 생산에 이르기까지 모든 유체 이송을 성공시키기 위해 전념합니다.
기타 애플리케이션
Masterflex®는 유체 이송 솔루션으로 실험실 연구에서부터 스케일업 생산까지 귀사의 공정을 돕습니다. 높은 내구성의 펌프와 튜빙으로 다운타임 이슈가 적을 뿐만 아니라 신뢰할 수 있는 정확성과 산업 기준 준수로 우수한 품질을 유지합니다.
대표 제품군
맞춤형 서비스 및 도구
맞춤형 - 엔지니어링 솔루션
맞춤형 엔지니어링 펌프에 대한 파트너로서 50년 동안 축적된 아이디어를 현실로 만들어 왔습니다.
자세히 알아보기
맞춤형 튜빙
당사는 귀사의 필요를 만족시키고, 시간과 돈을 세이브할 수 있도록 도와드립니다. 튜빙의 유형, 길이 및 수량을 선택할 수 있습니다.
자세히 알아보기
MasterflexLive®
MasterflexLive으로 모든 펌프 파라미터를 실시간 모니터링합니다.
자세히 알아보기
Masterflex single-use
Single-use 멸균 바이오프로세스 어셈블리입니다.
자세히 알아보기
화학적 호환성
화학 약품이 가지는 영향을 알아보기 위해 귀하의 화학 약품을 확인해보세요.
자세히 알아보기
Masterflex 선택 도구
6개 이하 질문으로 귀하를 위한 추천 번들 연동 펌프 시스템을 찾아보십시오!
자세히 알아보기
Avantor 산하의 Masterflex®에 대한 최신 정보
다음을 통해 혁신적인 유체 이송 솔루션에 대한 최신 정보를 얻으십시요.
  • 사례 연구
  • 웨비나
  • 가이드 및 입문서
이메일 등록
당사는 귀사의 니즈에 부합할 수 있도록 점진적으로 제품 포트폴리오를 확장해나가고 있습니다. 전체 Masterflex 제품군들을 확인해보세요.