J.T. Baker® BAKERBOND™ PROchievA™ Protein A 크로마토그래피 레진
J.T. Baker® BAKERBOND® PROchievA ™ 는 mAb, Bi-specific 그리고 Fc-fusion protein의 다운스트림 공정 효율을 높이는데 최적화된 제품입니다. 고순도 단백질 확보를 위해 BAKERBOND® PROchievA ™가 함께 할 것입니다.
해당 제품은 VWR, part of Avantor를 통해 제공 받으실수 있습니다.
제품 하이라이트 :
- 항체 또는 항체 유래 단백질 정제 공정을 위해 최적화된 리간드는 높은 DBC(Dynamic binding capacity)을 보이며, 정제 효율을 증대 시켜줍니다.
- 75 um의 입자 크기로 손쉬운 컬럼 팩킹이 가능하며, 이는 제품 적용 및 운용에 있어 시간 절약과 비용 감소를 통해 귀사의 공정 효율을 증대 시켜 줄 것입니다.
- 보관 용액은 위험하지 않은 비가연성 물질로 물류 또는 보관 과정에서 발생할 수 있는 비용을 절약하여 줍니다.
Pre-packaged된 컬럼 및 벌크 공급 (25 mL ~ 5L) 으로 다양한 스케일에 적용 가능
J.T. Baker® BAKERBOND® 크로마토그래피 레진
고성능 크로마토그래피 레진으로 효율성을 향상시켜 보세요. J.T. Baker® BAKERBOND ™ 제품에 대해 궁금하신 가요?