J.T.Baker® 로보틱 팁
J.T.Baker® Robotic Tips and Plates
프리미엄 브랜드인 J.T. Baker 자동화 공정용 팁 및 플레이트는 유체 처리 자동화 장비에 사용되는 중요한 소모품으로 타사의 자동화 공정용 워크스테이션에서도 사용될 수 있도록 높은 호환성을 갖습니다. 자동화 공정용 팁은 수동 피펫 팁보다 더 엄격한 공차를 적용하는데, 액체를 일일히 피펫팅하는 소모적인 작업을 J.T.Baker 팁과 플레이트의 자동화 공정용 모듈이 대신 수행함으로써, 프로세스 자동화를 통한 더 높은 효율성과 비용 절감의 장점을 제공합니다.
J.T.Baker® Robotic Tip 샘플 요청
높은 정확성, 다운타임 감소
J.T.Baker 자동화 공정용 팁은 프로세스 상 원활한 작동과 파손 방지를 위해 일자형으로 설계되었고 오염 우려없이 높은 정밀도로 소량의 액체까지 주입할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 높은 정확성과 재현성을 위해 고품질의 원료를 사용하여 제조되며 엄격한 테스트 과정을 거쳐 출시됩니다. 또한 자동화된 연구 프로세스에 광범위하게 사용될 수 있도록 실험 목적에 따라 다양한 사이즈를 선택할 수 있습니다.
특히 J.T.Baker 전도성 투명 팁은 전 세계 생명과학 및 진단 연구소에 종사하는 전문가들로부터 신뢰를 받고 있으며, 아반토의 이커머스 사이트인 vwr.com 채널을 통해서도 쉽고 편리하게 해당 제품 정보를 조회하고 구입 문의할 수 있습니다.
J.T. Baker 자동화 공정용 팁의 특장점
아반토 산하 브랜드인 J.T.Baker는 대표적인 자동화 공정용 팁 브랜드로 다음과 같은 특장점을 가지고 있습니다:
오염없이 높은 정밀도로 분주할 수 있는 능력
대중화된 자동화 공정용 워크스테이션에서의 사용 호환성
까다로운 생산 규격에 부합하는 기술력
다양성 – 다양한 애플리케이션에서 사용 가능
자동화 공정용 팁은 전세계의 수많은 생명 과학 및 진단 관련 실험실에서 사용되는 주요 소모품으로 다양한 애플리케이션에 사용될 수 있습니다. 아반토는 귀사의 실험실 니즈에 따라 귀사가 자동화 공정용 팁을 편리하게 주문하고 배송 받으실 수 있도록 도와드립니다.
주요 제품
J.T.Baker® 전도성 Robotic Tips
해당 제품군은 극소량의 액체라도 높은 정밀도로 오염없이 샘플링할 수 있도록 도와드립니다. 제품의 전도성은 자동화 시스템이 액체의 높이를 감지하여 샘플 용액과의 최소화된 접촉을 보장합니다.
  • 클린룸 환경에서 제조 (클린룸 B)
  • 최신 품질 관리
  • 높은 처리량 분석에 적합
  • 자동화 식별을 위한 바코드 트레이 (Hamilton, Roche MagNA Pure)
  • 제품 별 필터 유무 선택 가능
지금 구매
J.T.Baker® Multiwell Plates
해당 제품군은 J.T.Baker Robotic Tips이 제작되는 동일한 시설에서 엄격한 공정 관리 하에 함께 제조되고 있습니다. 이를 통해 임상 전문가들과 연구원들은 자동화 샘플링 공정에 필요한 고품질 소모품들을 검증된 시설에서 모두 공급받을 수 있게 되었습니다.
  • 마이크로 플레이트의 표준 규격에 대응 (ANSI/SLAS 1-2004)
  • 효율적인 고속 샘플링을 위한 조밀한 웰 구조
  • 생물학적 교차 오염의 우려가 없는 고품질 플라스틱 소재
  • 알파벳 표식 적용으로 샘플 위치를 손쉽게 파악 가능
  • 정확히 서로 맞도록 설계된 플레이트와 씰
지금 구매
J.T.Baker® 체외 진단 의료기기용 Robotic Tips
CE-IVD 인증을 득한 J.T.Baker® Robotic Tip 제품군은 체외 진단 의료기기 분야에서의 자동화 공정을 도와드립니다.
지금 구매
J.T.Baker 자동화 공정용 솔루션 모두 보기
각종 자동화 공정 시스템을 지원하는 J.T.Baker 제품들이 어떻게 분석 및 진단 작업을 개선하는지 알아보세요. 
모든 제품 보기
백서 - 모든 과정에서 신뢰할 수 있는 품질과 정확도
더 알아보기 백서 - 모든 과정에서 신뢰할 수 있는 품질과 정확도
백년 이상 축적해 온 품질
100년이 넘는 기간 동안 전 세계의 고객들은 연구 및 생산 현장에서 요구되는 까다로운 품질 요건들을 충족시키는 J.T.Baker 프리미엄 브랜드 제품들의 연구 분야 별 최적화 및 품질 확보를 위한 엄격한 테스트 과정을 신뢰해왔습니다.
다운타임 감소를 위한 디자인
독일에 기반을 둔 생산 조직의 수십 년의 경험과 혁신을 바탕으로 J.T.Baker 자동화 공정용 팁은 오작동 및 파손 위험을 감소시키는 낮은 변동 계수의 직선형 팁을 적용하여 효율성 증대와 다운타임 감소를 도모합니다.
ISO 인증 생산 환경
우리의 품질은 국제 표준인 ISO 인증에 기반합니다. 당사의 생산 시설은 ISO 9001에 따라 인증되었고 의료용 및 IVD 제품 생산에 대해 ISO 13485:2016에 따른 인증을 받았습니다. 또한 모든 제조 공정은 ISO 50001을 준수합니다. 이와 함께 지속가능하고 책임있는 생산 과정을 위해 2011 에너지 관리 규약을 지키고 있습니다.
품질을 위한 독립적 테스트
오염이 없는 확실한 제품 공급을 위해 각 배치 별 엄격한 절차에 따라 테스트를 수행하고 있으며, DNase, RNase, ATP 및 발열원이 없도록 독립적 테스트들을 수행하여 인증된 제품만을 제공합니다.
완벽한 클린룸 자동화
J.T.Baker 자동화 공정용 팁들은 말 그대로 귀하께서 패키지를 개봉하기 전까지 사람 손을 전혀 거치지 않습니다. 즉 당사는 고도의 재현성과 청결도를 만족하는 제품 공급을 위해 완전 자동화된 클린룸 환경에서 제품을 생산합니다.  제품 자동화 생산 시설과 최첨단 제조 기술은 시장 내 가장 정밀한 팁을 공급하는 바탕이 되었습니다.
자동화 공정용 팁은 무엇인가요?
실험실에서의 프로세스 자동화를 위해서는 정확한 결과를 제공할 수 있는 우수한 품질의 소모품을 사용해야 합니다. 자동화 공정용 피펫 팁은 실험실의 자동화 공정용 시스템에서 액체의 흡인, 분주 및 이동을 위해 사용되는 중요한 소모품입니다.
특히 유해성이 있거나 감염성의 검체를 취급 시, 실험자가 검체에 직접 접촉하지 않고도 자동화 공정용 워크스테이션에서 안전하게 액체를 취급할 수 있습니다. 또한, 자동화된 시스템은 처리량이 많은 애플리케이션에서도 재현 가능한 결과를 제공합니다.
자동화 공정용 피펫 팁은 빠르고 효율적으로 분석되어야 하는 소량의 검체도 취급할 수 있도록 설계되었습니다. 자동화 공정용 팁의 필터 내장 여부를 선택하실 수 있습니다.
자동화 공정용 팁은 정량의 액체를 반복해서 이동시켜야 할 때 사용됩니다. 이에 반해 수동 피펫팅 작업은 지루하고 비실용적이며 소모적입니다. 이를 자동화 공정용 모듈이 대신해 줌으로서 자동화 공정용 피펫팅은 실험실에서의 소요 시간과 비용을 절약해줄 뿐만 아니라 우수한 순도와 정밀도의 솔루션을 제공합니다. 전도성이 있는 자동화 공정용 팁의 경우 용기의 액체 수준을 감지할 수 있는 전도성 물질을 함유하여 일관되고 정확한 액체 이동을 돕습니다.
자동화 공정용 플레이트는 무엇인가요?
멀티웰 플레이트라고도 불리는 자동화 공정용 플레이트는 자동화 공정용 시스템과 함께 사용되어 처리량 확대 뿐만 아니라 귀사의 시간과 자원을 절약할 수 있게 해드립니다.
자동화 공정용 플레이트는 소형 웰에 담긴 검체와 화학물질을 분석하는 데 쓰이고, 사용자가 노출 시기 이후의 상태들을 시간 단위에서 일자 단위까지 관찰할 수 있도록 합니다.
멀티웰 플레이트는 현대 실험실의 필수 자산이 되었으며 박테리아, 균류 및 포유류 세포계의 배양 뿐만 아니라 분석 및 생화학 테스트에서의 주 사용 외에도 다양한 용도로 사용되고 있습니다.
J.T.Baker 자동화 공정용 팁
J.T.Baker 전도성 자동화 공정용 팁은 소량의 액체도 높은 정밀도로 오염 없이 샘플링합니다. 자동화 공정용 시스템이 액체 표면 높이를 인식하여 샘플에 최소한의 접촉만을 허용합니다.
  • 클린룸 환경에서 제조 (클린룸 Class 8)
  • 업계 최고 수준의 품질 관리
  • 대량의 샘플 분석에 적합
  • 자동화 식별을 위한 바코트 트레이 (J.T.Baker tips 타입 HT CO-RE & MP)
  • 제품별 필터 유무 선택 가능
J.T. Baker 멀티웰 플레이트
해당 제품군은 J.T.Baker 자동화 공정용 팁들이 제작되는 동일한 시설에서 엄격한 공정 관리 하에 함께 제조되고 있습니다. 이를 통해 임상 전문가들과 연구원들은 자동화 샘플링 공정에 필요한 고품질 소모품들을 검증된 세설에서 모두 공급받을 수 있게 되었습니다.
  • 마이크로플레이트 규격에 대응 (ANSI/SLAS 1-2004)
  • 효율적인 고속 샘플링을 위한 조밀한 웰 구조
  • 생물학적 교차 오염의 우려가 없는 고품질 플라스틱 소재
  • 알파벳 및 숫자 표식 적용으로 샘플 위치를 손쉽게 파악 가능
  • 정확히 서로 맞도록 설계된 플레이트와 씰
모든 J.T. Baker 자동화 공정용 소모품들을 확인해보세요!
아반토 산하의 고품질 J.T.Baker 제품군들로 귀사의 분석 및 진단 작업 개선에 도움이 되는 방안을 확인해보세요.
100 년 이상 축적해온 품질
100년이 넘는 기간동안 전 세계의 고객들은 연구 및 생산 현장에서 요구되는 까다로운 품질 요건들을 충족시키는 우수한 품질의 J.T.Baker 프리미엄 브랜드 제품들을 믿고 사용해 왔습니다.
다운타임 감소를 위한 디자인
독일에 기반을 둔 생산처의 수십 년의 경험과 혁신을 바탕으로 J.T.Baker 자동화 공정용 팁은 오작동 및 파손 위험을 감소시키는 낮은 변동 계수의 직선형 팁을 적용하여 효율성 증대와 다운타임 감소를 도모합니다.
ISO-인증 생산 환경
당사는 의료기기 제조를 위한 ISO 9001 및 ISO 13485를 준수합니다.
순도 자체 검사
블리스터 팁은 오염 물질이 배제되었음을 엄격한 품질 절차에 따라 테스트하였으며, DNA, DNase, RNase 및 PCR inhibitor 제거를 위한 자체 테스트를 거칩니다.