VWR 연구용 의자 제품군
연구원들의 작업환경과 체형에 맞는 의자 설치를 고려해보세요.
많은 실험실 업무는 혈액 순환 문제 및 신체의 과도한 긴장을 유발할 수있는 신체적으로 어색한 앉은 자세를 만들어 내며 그 결과 피로, 순환 장애 및 근골격계 문제를 초래할 수 있습니다. 우리는 과학자들의 건강을 유지하는 데에 도움이되는 의자 솔루션을 제공하고 있습니다.
현미경 앞에 장시간 앉아 있거나 벤치에서 피펫팅을하거나 PC에 연구 결과들을 입력하는 중입니까? 아래 VWR 모델 중에서 선택하십시오-그들은 당신을 행복하게하고 건강하게합니다.
다양한 옵션을 확인하신 후 당신의 다음 연구용 의자를 선택하세요.
척주 스트레스를 완화해주는 전문가용 의자
이 의자 시리즈 중 하나를 소유하는 것은 매일 건강을 키워가는 것을 의미합니다. 인체공학 전문가, 정형외과 전문의 및 디자이너들이 2년 간의 연구 끝에 만들어 낸 결실을 확인해보세요.
본 제품은 화학 물질(약산성) 및 찢김에 강하지만 가장 큰 이점은 척추 건강을 보호해준다는 것입니다. 제품의 좌석은 자동으로 앉은 자세를 잡아주므로 조절이 불필요하고 체중이 고르게 분산됩니다. 더불어 다리 아래의 압력이 감소하여 다리의 피로를 줄여주고 혈액 순환을 원활하게 도와줍니다. 전문가의 손길로 귀하의 체형에 균형을 더해주세요.
유용한 정보
혁신을 선도하는 NEON 연구용 의자
이 의자는 편안함을 극대화한 SUPERTEC 소재로 제작되었고 인체공학과 기능적 특장점에 더하여 심미적인 가치를 제공합니다.
NEON 의자는 역동적인 연구원들을 지원하기 위해 설계되었으며 높은 내구성과 높은 가성비를 갖습니다. 만약 좌석이 오래되어 마모되면 전체 의자 교체 대신 합리적으로 쿠션 부분만 교체 가능합니다.
유용한 정보
클린룸에서도 사용 가능한 인증된 의자
마이크로일렉트로닉스, 제약 또는 의료 엔지니어링 산업 내 클린룸 및 멸균 환경에서의 의자 솔루션을 소개합니다. 우리는 이 혁신적인 제품군 개발을 위해 산업 및 연구 전문가들과 협업했습니다.
청정실 의자는 공기 청정 등급 3의 요구 사항을 충족하면서 편안함을 제공합니다. (US Federal Standard 209E 및 EU GMP guideline specifications에서 정의한 DIN EN ISO 14644-1, cleanroom classification 1 기준 충족)
유용한 정보
정전기 방지 기능을 갖춘 ESD 연구용 의자
ESD 베이직 연구용 의자는 실험실과 같은 민감한 환경에서 다양한 용도로 사용될 수 있도록 설계되고 실험을 거쳤습니다. 본 제품은 합리적인 가격대임에도 불구하고 연구원의 편안함을 위해 인체공학적으로 설계되었으며 EN 61340-5-1 기준에 충족하도록 안정적인 정전기 방지 시스템이 적용되었습니다.
전자 산업에서 안전을 더해주는 이 고성능 산업용 의자를 경험해보세요.
유용한 정보
관련 비디오 더 보기
![]() 자세 교정을 돕는 블루 라인 |
![]() 블루 라인 – 내 의자 찾기 |
![]() Neon – 인체공학적 산업용 의자 |
![]() Neon – 쿠션 교체 데모 영상 |
장시간 앉아있을 필요가 없다고요? 그렇다면 간편하고 안전한 VWR 보조의자 솔루션들을 확인해보세요.
Mr. Lab 기본 보조의자
연구실용 보조의자, 검은색 인조 가죽, 압축 공기 스프링에 의한 높이 조절 기능
Mr. Lab 확장형 보조의자
좀 더 넓은 착석 너비를 제공하는 연구용 보조의자, 검은색 skai PU foam, 금속 및 플라스틱 재질 부품
블루라인 기본 보조의자
여유있는 착석 공간을 제공하는 연구용 보조의자, 검은색 PU-foam 시트
과학적으로 인증된 인체공학적 보조의자
연구용 보조의자, 검은색 PU foam 시트
클린룸용 보조의자
US Federal Standard 209E에 의해 규정된 클린룸 classification 1, DIN EN ISO 146444-1 기준을 충족하는 제품