여과
용해된 식료품은 용액에 존재하는 비교적 큰 미립자 물질로 인해 여과하기가 매우 어려운 경우가 있습니다. 용도 및 분석 기술에 따라, 중력 여과용 접힌 필터 페이퍼 또는 양압 여과용 주사기 필터를 포함한 제품을 사용하여 샘플을 정화 할 수 있습니다.
Product selection
Filter Papers
VWR은 다양한 여과지를 제공합니다
Syringe Filters
양압으로 여과를 쉽게 할 수 있습니다.
Glass Fibre Filters
유리 섬유 필터는 빠른 유속, 높은 적재 용량, 높은 열 저항력 및 탁월한 석출물 보유 기능을 갖추고 있습니다.