굴절계 및 편광계
굴절계는 식음료 산업에서 정량 분석 및 품질 보증의 기본 방법 중 하나입니다.
굴절계는 포도 재배자와 설탕 산업에서 과일의 자당 수준에 대한 Brix 테스트를 위해 자주 사용됩니다. 보다 정확한 결과를 위해 편광계를 사용하여 자당 용액의 광학 회전을 측정합니다.
Product selection
Handheld
RI 또는 Brix 결과를 얻을 수있는 가장 쉽고 비용 효율적인 휴대용 방법