Karl Fischer 적정
수분 측정을 위한 소형 부피 또는 전기량 측정 Karl Fisher 적정기 및 관련 시약 제품군.
- 부피측정 Karl Fischer 적정기는 빠르고 정확한 수분 함량 측정과 손쉬운 작동을 결합하여 중간에서 대량의 물 (mg 범위)을 적정할 때 사용됩니다.
- 전기량 측정 Karl Fischer 적정기는 매우 간단한 조작으로 빠르고 정확한 수분 함량을 측정할 때 사용되며 소량 (µg 범위) 물을 적정할 때 이용됩니다.
- Karl Fischer 시약
Product selection
Karl Fischer Reagents
수분 측정을 위한 Karl Fischer 어플리케이션