실험실 냉장고 및 냉동고
VWR은 안전하고 신뢰할 수 있으며 에너지 효율적인 실험실 냉장고 및 냉동고를 제공합니다.
실험실용 냉장고 및 냉동고는 내부 폭발 위험을 줄이기 위해 스파크가 없는 내부를 가지고 있으며 휘발성 또는 가연성 물질, 시약, 화학 물질, 독 및 샘플을 안전하고 안정적으로 보관합니다.
냉장고 또는 냉동고를 구입할 때 고려해야 할 사항에는 크기 또는 위치가 있을뿐만 아니라 필요한 선반 수, 문 유형, 문이 어느쪽으로 열리는지 및 경고 알림이 얼마나 정교한지 등이 포함됩니다. VWR은 타사 및 VWR Collection의 소모품과 함께 모든 온도 및 용량에 맞는 냉장고 및 냉동고를 제공합니다.