실험실 고압증기멸균기 및 액세서리
고압증기멸균기는 고압 포화 증기에 노출시켜 장비 및 소모품을 멸균하는 데 사용됩니다.
일반적인 하중에는 실험실 유리 제품, 장비,기구 및 배양 배지가 포함됩니다. 고압증기멸균기는 최종 폐기 전 병원성 폐기물과 같은 폐기물의 전처리 처리 및 멸균에 많이 사용되고 있습니다.
앞면 또는 상단 로딩 중 하나를 선택할 수있는 벤치용 및 대형 실험실 고압증기멸균기를 제공하며, 다양한 크기의 타사 브랜드 및 VWR Collection 제품을 제곻합니다.
오토클레이브 사이클을 검증해야하는 경우 VWR은 다양한 데이터 로거 포트폴리오와 바스켓, 트레이 및 호일과 같은 기타 필수 액세서리를 제공합니다.