현탁 물질
VWR은 부유 물질을 사용하여 수질을 측정할 수 있는 다양한 제품을 제공합니다:
- 수분 분석기를 사용한 신속한 방법
- 유럽 표준을 준수하는 원심 분리 또는 여과 방법
- 주로 무기 물질 또는 고정된 고형물로부터 휘발성 현탁 고형물을 제거하는 방법에는 노(furnace)와 분석용 저울이 모두 사용됩니다.
Product selection
Moisture Analysers
Routine moisture analysers...
VWR은 부유 물질을 사용하여 수질을 측정할 수 있는 다양한 제품을 제공합니다:
Routine moisture analysers...
© 2021 VWR International, LLC. All rights reserved.
© 2021 FORTUNE Media IP Limited All rights reserved. Used under license.
아반토퍼포먼스머티리얼즈코리아(유)
대표: 이상규
사업자등록번호: 220-88-57876
통신판매업신고번호: 제 2019-수원영통-0759호