규정/규범
수질
ISO 6059 | 경도 측정 (칼슘 및 마그네슘) - EDTA를 사용한 적정법 |
ISO 6058 | 칼슘 측정 - EDTA를 사용한 적정법 |
EN ISO 9963-1 | 총 알칼리도 및 합성물의 측정- Part 1 |
EN ISO 9963-2 | 알칼리성 탄산염 측정 - Part 2 |
ISO 9297 | 염화물 측정 - 질산은과 크롬산염을 지표로 사용하여 적정 (Mohr Méthod) |
ISO 7393-1 | 유리 및 총 염소 측정 - Part 1: N,N-diethylphenylene-1,4 diamine을 이용한 적정법 |
ISO 7393-2 | 유리 및 총 염소 측정 - Part 2: N,N-diethylphenylene-1,4 diamine을 이용한 비색법 |
ISO 15705 | COD 측정 - Micro Method |
ISO 6060 | COD 측정 |
ISO/CD 25814 | 용존 산소 측정 - D.O. 프로브를 이용한 전기화학 측정법 |
ISO/DIS 7887 | 확인 및 색상 분석 |
ISO 7027 | 탁도 측정 |
ISO 10359-1 | 불소 측정 - Part 1: ISE를 이용한 전기화학 측정법 (음용수 또는 적은 오염수용) |
ISO 5664 | 암모늄 측정 - 증류 및 적정법 |
ISO 10523 | pH 측정 |
ISO 27888 | 전도도 측정 |
ISO 11923 | 유리 섬유 여과에 의한 부유 물질의 측정 |