BOD 측정/호흡
생물학적 산소 요구량 (BOD)는 수자원 관리에서 품질의 중요한 척도입니다. VWR은 다른 측정법을 위한 다양한 제품을 제공합니다.
BOD 인큐베이터
모든 BOD 방법에서는 샘플을 5 일 동안 20 ° C (68 ° F)로 유지해야합니다. VWR은 다양한 온도 제어 인큐베이터를 제공합니다
호흡 BOD: BOD 셀프 체크
산소의 감소는 압력 센서에 의해 측정되는 명확한 압력 차이를 유발합니다. 실용적이고 실험을 쉽게 수행할 수 있습니다!