SPE 가이드
샘플 조제
과학자들이 화합물을 분석하는 한, 시료 성분을 추출하고 정제하기위한 시료 조제가 필요합니다.
오늘날의 시료 조제 기술인 고상추출 (SPE)은 크로마토그래피의 원리에 기반을 두고 있으며 액체/액체 추출과 같은 다른 습식 화학 방법과 비교할 때 속도 향상, 유해 용매 사용 및 노출 감소, 분리 재현성 향상의 이점을 제공합니다.
샘플 조제 목적
샘플 세척 - 불순물을 제거하거나 매트릭스에서 관심 성분을 분리하는데 필요합니다. 이를 통해 분석 컬럼의 수명을 늘리고 장비의 오염을 방지하여 고가의 기기를 보호 할 수 있습니다.
시료 농축 - 분석 장비의 검출 한계에 도달합니다. 시료 조제를 통해 분석 전에 관심 성분을 선택적으로 농축합니다.
폴리머 기반 컬럼
이 수지 입자는 넓은 표면적을 가지고 있으며 물에 젖지 않고 흡착제 건조의 영향을받지 않으며 pH 범위 1 ~ 14에서 매우 단단하고 안정적입니다. 컬럼은 소수성, 친수성 및 이온 교환 형태로 제공되며 고급 검출 방법을 사용할 때 적합합니다.
실리카 기반 컬럼
SPE 실리카 기반 흡착제는 다양한 시료에 대해 예측 가능하고 일관된 추출을 가능하게 합니다. 혼합 모드 흡착제는보다 복잡한 매트릭스에서 화합물을 추출하는 데 사용될 수 있습니다.