단백질 및 거대 분자 분리
거대 분자(Large Molecule) LC (Bio LC)
생물학적 공정을 사용하여 제조된 활성 성분의 분리에는 다른 접근법이 필요할 수 있습니다.
Product pages
이온 교환 컬럼
이온 교환은 분자의 전하를 기준으로 분리됩니다. 펩타이드, 단백질 및 올리고 뉴클레오티드의 분리에 자주 사용됩니다.
넓은 기공의 역상 HPLC
C4 또는 C8 상을 갖는 300 세공 크기는 작은 단백질 및 큰 펩티드에 적합합니다. 소수성 부분의 흡착에 의해 단백질이 유지됩니다.
크로마토그래피 공정 배지
이온 교환은 분자의 전하를 기준으로 분리됩니다. 펩타이드, 단백질 및 올리고 뉴클레오티드의 분리에 자주 사용됩니다.